Merck
B4501
Sigma-Aldrich
ビオチン
≥99% (HPLC), lyophilized powder
別名:
D-ビオチン, Bios II, ビタミンB7, ビタミンH, 補酵素A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O3S
CAS番号:
分子量:
244.31
Beilstein:
86838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
lyophilized powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
溶解性
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI Key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビオチンは水溶性ビタミンです。哺乳動物は、食事供給源としての植物や細菌から得られるビオチンに依存しています。ビオチンは、吉草酸部分に側鎖として結合した2つの環からなります。環の1つはウレイド基に、もう1つの環はテトラヒドロチオフェン基に結合しています。
アプリケーション
ビオチンは、アビジン/ストレプトアビジン樹脂からのタンパク質の溶出に使用できます。ビオチンは以下に使用されています:
  • オリゴデンドロサイトの培養のため。
  • Bacillus属の増殖のためのビタミン補給剤として。
  • 免疫組織学的手順において内因性ビオチンをブロッキングするため。
生物化学的/生理学的作用
ビオチンは小さな分子であり、生物学的に活性な高分子中に存在しても、その生物学的機能に影響を及ぼしません。ビオチン-(ストレプト)アビジン系は、さまざまな用途で必要とされています。また、ビオチンは、ピルビン酸カルボキシラーゼ、アセチル-CoAカルボキシラーゼ1および2、3-メチルクロトニル-CoAカルボキシラーゼ(MCC)、およびプロピオニル-CoAカルボキシラーゼ(PCC)などのカルボキシル化酵素のコファクター/コエンザイムとしても機能します。ビオチンは、ピルビン酸とCO2からのオキサロ酢酸の生成を触媒します。ビオチンのアビジンやストレプトアビジンとの結合は、ターゲット分子(抗体、ヌクレオチド、プロテインAなど)の標識システム(酵素、蛍光色素、化学発光プローブ)との結合に役立ちます。この複合体は、イムノアッセイ、DNAハイブリダイゼーションアッセイ、免疫組織染色、およびフローサイトメトリーなどの、多くの検出システムに使用されます。また、このアプローチは、さまざまなターゲット分子の精製や特性解析にも応用されます。ビオチンは、遺伝子のエピジェネティック調節、細胞シグナル伝達、およびクロマチンの構造に関与します。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4501-500MG:
B4501-5G:
B4501-100MG-KC:
B4501-BULK:
2530140:
B4501-10MG-KC:
B4501-VAR:
B4501-25G:
B4501-1G:
B4501-10G:
B4501-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biotin: biochemical, physiological and clinical aspects
Said H M
Sub-Cellular Biochemistry, 56, 1-19 (2012)
The biotin-(strept)avidin system: principles and applications in biotechnology.
Diamandis EP and Christopoulos TK
Clinical Chemistry, 37, 625-625 (1991)
Isolation and culture of rat and mouse oligodendrocyte precursor cells.
Chen Y et al.
Nature Protocols, 2, 1044-1044 (2007)
Lone Frydelund-Larsen et al.
Experimental physiology, 92(1), 233-240 (2006-10-13)
Exercise induces a marked increase in interleukin-8 (IL-8) mRNA and protein expression within skeletal muscle fibres. Interleukin-8 belongs to a subfamily of CXC chemokines containing a Glu-Leu-Arg (ELR) motif. CXC chemokines with ELR motifs are potent angiogenic factors in vivo
Tapan Bhattacharyya et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(5), e2892-e2892 (2014-05-24)
Chagas disease, caused by infection with the protozoan Trypanosoma cruzi, remains a serious public health issue in Latin America. Genetically diverse, the species is sub-divided into six lineages, known as TcI-TcVI, which have disparate geographical and ecological distributions. TcII, TcV
関連コンテンツ
精巧な機能を持つ薬物送達システムを構築するのに非常に有用なポリマーキャリアをRAFT重合法にて調製した事例をご紹介します。
Chromatograms
application for HPLC