Merck
H1759
Sigma-Aldrich
(+)-ビオチン N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥98% (HPLC), powder
別名:
(+)-ビオチンN-スクシンイミジルエステル, d-ビオチンNHSエステル, BNHS, N-スクシンイミジル D-ビオチナート, N-ヒドロキシスクシンイミドビオチン, NHS-ビオチン, ビオチニル-N-ヒドロキシ-スクシンイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19N3O5S
CAS番号:
分子量:
341.38
Beilstein:
4720781
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.46
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Biotinylations
white to off-white
mp
212 °C
溶解性
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF)
DMSO: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
InChI Key
YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+) Biotin NHSまたは(+)-Biotin N-hydroxysuccinimideエステルは、次の用途で使用されています:
  • サーファクタントタンパク質D酵素結合免疫吸着アッセイ(SP-D ELISA)のためのHyb 246-4のビオチン化
  • あらかじめ形成された複合体の形成のためのタンパク質のビオチン化
  • alphaLISAストレプトアビジンドナービーズに結合させるためのモノクローナル抗ミクロフィブリル結合タンパク質4(MFAP4)(HG-HYB 7-18)の標識と修飾
生物化学的/生理学的作用
N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(NHS)-ビオチン修飾は、標的リジン残基のそのε-アミノ基におけるビオチン化に役立ち、表面リジン残基を特定します。タンパク質とさまざまな生体分子との相互作用、例えばタンパク質と多糖の相互作用、タンパク質同士の相互作用、タンパク質と核酸の相互作用、タンパク質とリガンドの相互作用など、を特定するためのツールとして使用されます。NHS-ビオチンは、タンパク質やペプチドのビオチン化で使用される可能性があります。一般に、pH範囲6.5~8.5において一級アミンと結合します。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H1759-1G:
H1759-25MG:
H1759-250MG:
H1759-VAR:
H1759-PM:
H1759-BULK:
H1759-100MG:
H1759-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helle Wulf-Johansson et al.
PloS one, 8(12), e82243-e82243 (2013-12-19)
Microfibrillar-associated protein 4 (MFAP4) is located in the extracellular matrix (ECM). We sought to identify tissues with high levels of MFAP4 mRNA and MFAP4 protein expression. Moreover, we aimed to evaluate the significance of MFAP4 as a marker of cardiovascular
Hussein A Almehdar et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 12(1), 18-31 (2019-02-07)
Lactoferrin is an iron-binding glycoprotein present in various secretions (e.g., milk, tears, saliva, pancreatic juice), which performs multiple functions, with one of them being the antimicrobial defense. Purified camel lactoferrins (cLfs) from different Saudi camel clans, as well as human
M J Kim et al.
Analytical biochemistry, 231(2), 400-406 (1995-11-01)
Homogeneous-type enzyme-linked competitive binding assays utilizing the synthetic enzyme-biotin and avidin-riboflavin conjugates are developed for the detection of riboflavin as well as its binder protein. The activity of the enzyme-biotin conjugate is inhibited in the presence of the avidin-riboflavin conjugate
Yijun Tang et al.
Analytical chemistry, 78(6), 1841-1848 (2006-03-16)
Surface plasmon resonance (SPR) has been used in determining kinetics and thermodynamics of biological interaction in the past decades. One difficulty encountered in this technology is the need for a proper regeneration, which means the removal of analytes from the
Maria de Lourdes Muñoz et al.
BioMed research international, 2013, 875958-875958 (2013-12-11)
The main vector of dengue in America is the mosquito Aedes aegypti, which is infected by dengue virus (DENV) through receptors of midgut epithelial cells. The envelope protein (E) of dengue virus binds to receptors present on the host cells