Merck
11418165001
Roche
Biotin Protein Labeling Kit(ビオチンタンパク質標識化キット)
sufficient for 5 labeling reactions, kit of 1 (5 components), suitable for immunoblotting, suitable for ELISA
別名:
タンパク質標識, ビオチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
sufficient for 5 labeling reactions
品質水準
包装
kit of 1 (5 components)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
タンパク質のビオチン標識化用です。
タンパク質のフリーのアミノ酸が、D-ビオチノイル-ε-アミノカプロン酸-N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(ビオチン-7-NHS)と反応し、安定なアミノ結合を形成することで標識化されます。未反応のビオチン-7-NHSはSephadex G-25カラムで分離されます。
アプリケーション
タンパク質ビオチン標識化キットは、テルル化カドミウム(CdTe)量子ドット(QD)コンジュゲートのコーティングのための、ビオチン化変性ウシ血清アルブミン(d-BSA)の作成に使用されています。
本キットは、免疫化学、イムノブロッティング、およびELISAのためのタンパク質のビオチン標識化に適しています。
包装
1キットに5構成要素が含まれています。
品質
機能試験済み。
調製ノート
ワーキングソリューション:溶液の調製
  • ブロッキング溶液:ブロッキング試薬ボトル(緑のネジ蓋)の中身を300 mLの再蒸留水に溶解します。
  • PBS溶液:PBSボトル(青のネジ蓋)の中身を1 Lの再蒸留水に溶解します。
  • ビオチン-7-NHS溶液:本溶液はラベル化の直前に調製してください。ビオチン-7-NHSを含む反応バイアルに250 μLのDMSOを加え、溶液を数回ボルテックスしてください。得られるビオチン-7-NHS溶液の濃度は20 mg/mLです。ラベル化ミックスでは、ビオチン-7-NHS溶液のボリュームは、トータルの反応ボリュームの5%を超えないでください(例、最大で50 μLのビオチン-7-NHS溶液を1 mLのタンパク質溶液に加えます)。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Blocking Reagent (green screw cap)
  • Phosphate Buffered Saline (PBS) (blue screw cap)
  • D-Biotinoyl-ε-aminocaproic acid-N-hydroxysuccinimide ester (Biotin-7-NHS)
  • Dimethylsulfoxide (DMSO) (red screw cap)
  • Sephadex G-25 Columns
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oladapo O Yeku et al.
Frontiers in immunology, 12, 663379-663379 (2021-05-04)
Immunotherapy for ovarian cancer is an area of intense investigation since the majority of women with relapsed disease develop resistance to conventional cytotoxic therapy. The paucity of safe and validated target antigens has limited the development of clinically relevant antibody-based
Peter Bults et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1144, 122079-122079 (2020-04-05)
The quantitative determination of intact proteins in biological samples by LC with high-resolution MS detection can be a useful alternative to ligand-binding assays or LC-MS-based quantification of a surrogate peptide after protein digestion. The 22-kDa biopharmaceutical protein somatropin (recombinant human
Simultaneous and sensitive determination of multiplex chemical residues based on multicolor quantum dot probes.
Peng C, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 24(12), 3657-3662 (2009)
Xingwang Zhao et al.
Science advances, 5(7), eaaw0315-eaaw0315 (2019-07-23)
B cell activation is regulated by the stimulatory or inhibitory co-receptors of B cell receptors (BCRs). Here, we investigated the signaling mechanism of Fc receptor-like 1 (FcRL1), a newly identified BCR co-receptor. FcRL1 was passively recruited into B cell immunological
Zhengjiang Qian et al.
Science advances, 7(43), eabi5811-eabi5811 (2021-10-23)
The bone-derived hormone osteocalcin (OCN) is crucial for brain development and neural cognitive functions, yet the exact roles of OCN in central nervous system (CNS) remain elusive. Here, we find that genetic deletion of OCN facilitates oligodendrocyte (OL) differentiation and