Merck
38371
Sigma-Aldrich
Atto 488 Protein Labeling Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 488 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このキットには、5回の標識反応(1回あたり1 mgのタンパク質)と、その後の標識タンパク質の精製を実施するのに十分な量の反応性色素、バッファー、タンパク質精製セットが入っています。
アプリケーション
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 488 Protein Labeling Kit is used to produce Atto 488 labeled proteins via conjugation to primary amine groups.
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrea Pallares Pallares et al.
Food & function, 9(12), 6544-6554 (2018-11-28)
The presence of cell walls entrapping starch granules in common bean cotyledons, prevailing after thermal processing and mechanical disintegration, has been identified as the main reason for their (s)low in vitro starch digestibility. Nevertheless, it is unknown if the role
Sheng Shu et al.
Nature communications, 13(1), 4576-4576 (2022-08-06)
Lipopolysaccharide (LPS) is an essential glycolipid and forms a protective permeability barrier for most Gram-negative bacteria. In E. coli, LPS levels are under feedback control, achieved by FtsH-mediated degradation of LpxC, which catalyzes the first committed step in LPS synthesis.
Daniela C Dieterich
Current opinion in neurobiology, 20(5), 623-630 (2010-07-24)
Fluorescent proteins have revolutionized cell biology and, therefore, our understanding of the complex molecular and cellular mechanisms that wire the brain together and enable its plasticity throughout life. The ability to visualize cell biological processes has inspired the development of
Switching modulation for protein labeling with activatable fluorescent probes.
Kalyan K Sadhu et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 12(9), 1299-1308 (2011-06-02)
Lan-Tao Gou et al.
Cell, 180(6), 1212-1227 (2020-03-15)
The paternal genome undergoes a massive exchange of histone with protamine for compaction into sperm during spermiogenesis. Upon fertilization, this process is potently reversed, which is essential for parental genome reprogramming and subsequent activation; however, it remains poorly understood how this
資料
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.