詳細
Atto 488 NHSエステルは、水溶性の高い親水性蛍光ラベルです。蛍光活性は480~515 nmの範囲で効率的に励起されます。Atto 488に適した励起源は、アルゴンイオンレーザーの488 nmラインです。
アプリケーション
Atto 488 NHSエステルは、PALM、dSTORM、STEDなどの単一分子検出用途や高分解能顕微鏡検査に非常に適しています。また、フローサイトメトリー(FACS)や蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)法にも用いられています。
特徴および利点
Atto 488 NHSエステルの特長は以下のとおりです:
- 吸収能が強い。
- 蛍光量子収量が高い。
- 光安定性が高い。
- 水溶性に優れている。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
41698-BULK-F:
41698-50MG-F:
41698-5MG-F:
41698-1MG-F:
41698-0.24MG-KC:
41698-1MG-BULK-F:
41698-5X0.24MG-KC:
41698-VAR-F:
41698-0.24MG-F:
41698-50ML-BULK-F:
41698-1VL-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scientific reports, 10(1), 2888-2888 (2020-02-23)
Fabs offer an attractive platform for monoclonal antibody discovery/engineering, but library construction can be cumbersome. We report a simple method - Golden Gate assembly with a bi-directional promoter (GBid) - for constructing phage display Fab libraries. In GBid, the constant
Analysis of fluorescent nanostructures in biological systems by means of spectral position determination microscopy (SPDM).
Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology, 1, 3-12 (2012)
Nature communications, 11(1), 4242-4242 (2020-08-28)
Membraneless organelles are sites for RNA biology including small non-coding RNA (ncRNA) mediated gene silencing. How small ncRNAs utilise phase separated environments for their function is unclear. We investigated how the PIWI-interacting RNA (piRNA) pathway engages with the membraneless organelle
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 15036-15046 (2020-06-17)
Mammalian DNA replication is initiated at numerous replication origins, which are clustered into thousands of replication domains (RDs) across the genome. However, it remains unclear whether the replication origins within each RD are activated stochastically or preferentially near certain chromatin
Molecular cell, 80(6), 1078-1091 (2020-12-09)
We report that the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein (N-protein) undergoes liquid-liquid phase separation (LLPS) with viral RNA. N-protein condenses with specific RNA genomic elements under physiological buffer conditions and condensation is enhanced at human body temperatures (33°C and 37°C) and reduced