Merck
72464
Supelco
Atto 565 NHSエステル
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H34ClN3O11
分子量:
708.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
フォーム
powder
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
適合性
suitable for fluorescence
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atto 565 NHSエステルは、ATTO-TEC社が提供する一般的に使用されるアミン反応性試薬です。タンパク質の標識に広く用いられており、アミノ基を含む化合物と容易に反応して、色素間に化学的に安定なアミド結合を形成します(例:タンパク質)。NHS-エステルのカップリングの至適pH範囲はpH 8.0~9.0です。このpHでは、タンパク質のアミノ基、すなわちリシンのε-アミノ基は、迅速なカップリングに十分な程度に脱プロトン化されます。
特徴および利点
  • 吸収能が強い
  • 蛍光量子収量が高い
  • 温度および光安定性が高い
その他情報
バイオコンジュゲ-トの蛍光。蛍光共鳴エネルギ-移動(FRET)の実験にも用いられています
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72464-1MG-F:
72464-BULK-F:
72464-5MG-F:
72464-1MG-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Michael Cooper et al.
Journal of fluorescence, 14(2), 145-150 (2004-12-24)
The spectral properties of a rigidified trimethine cyanine dye, Cy3B have been characterised. This probe has excellent fluorescent properties, good water solubility and can be bioconjugated. The emission properties of this fluorophore have also been investigated upon conjugation to an
Benjamin Zoller et al.
Cell, 175(3), 835-847 (2018-10-20)
How transcriptional bursting relates to gene regulation is a central question that has persisted for more than a decade. Here, we measure nascent transcriptional activity in early Drosophila embryos and characterize the variability in absolute activity levels across expression boundaries.
Elizabeth A Jares-Erijman et al.
Nature biotechnology, 21(11), 1387-1395 (2003-11-05)
Förster (or Fluorescence) Resonance Energy Transfer (FRET) is unique in generating fluorescence signals sensitive to molecular conformation, association, and separation in the 1-10 nm range. We introduce a revised photophysical framework for the phenomenon and provide a systematic catalog of
Rachael Bakker et al.
eLife, 9 (2020-06-23)
Morphogen signaling contributes to the patterned spatiotemporal expression of genes during development. One mode of regulation of signaling-responsive genes is at the level of transcription. Single-cell quantitative studies of transcription have revealed that transcription occurs intermittently, in bursts. Although the
Matthew G Niepielko et al.
Current biology : CB, 28(12), 1872-1881 (2018-06-05)
The formation of ribonucleoprotein assemblies called germ granules is a conserved feature of germline development. In Drosophila, germ granules form at the posterior of the oocyte in a specialized cytoplasm called the germ plasm, which specifies germline fate during embryogenesis. mRNAs