Merck
16805
Sigma-Aldrich
Atto 425 NHSエステル
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
別名:
Atto 425-N-ヒドロキシスクシンイミド エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H30N2O8
CAS番号:
分子量:
498.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV吸収
λ: 422-428 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C26H30N2O8/c1-5-34-24(32)18-12-16-11-17-15(2)14-26(3,4)27(19(17)13-20(16)35-25(18)33)10-6-7-23(31)36-28-21(29)8-9-22(28)30/h11-13,15H,5-10,14H2,1-4H3
InChI Key
PUEQEMDTFPYCDY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Atto 425 is a member of the commercially available coumarin derivatives.
アプリケーション
Atto 425 NHSエステルは、複数の構成成分を標的にしたり、イメージングしたりするためにデザインされた、二官能性の無機蛍光微粒子(L型ゼオライト結晶)の開発で使用されます。アミノ基またはアミンで修飾されたオリゴヌクレオチドと反応して、安定なアミン結合を形成します。リアルタイムPCR法でグラム陰性菌を迅速かつ正確に同定できるようにデザインされた分子ビーコンの不可欠な構成成分として使用されます。ベンジルグアニンと結合させると、Atto 425-NHSの蛍光のクエンチが起きますが、SNAPタグ融合タンパク質を標識すると蛍光を発するので、この結合は生細胞を用いた実験に最適です。RNA-タンパク質複合体形成の動態を検討するためにデザインされた、3色でのFRET実験におけるドナープローブの一つとして使用されます。
Atto蛍光標識は、単分子検出などの高感度用途のためにデザインされています。Atto標識はcis-trans異性化を示さない堅固な構造です。このことから、これらの標識は結合時のスペクトルシフトは最小限に抑えられた高い強度を示します。
その他情報
Study of stability during one- and two-photon excitation in fluorescence correlation spectroscopy, FCS; employed in triple-color coincidence analysis.
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
16805-5MG-F:
16805-1MG-BULK-F:
16805-1MG-F:
16805-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Atto 565 BioReagent, suitable for fluorescence
Sigma-Aldrich
75784
Atto 565
P.S. Dittrich, P. Schwille
Applied Physics B: Lasers and Optics, 73, 829-829 (2001)
Handbook of Biophotonics: Vol. 2: Photonics for Health Care (2011)
Katrin G Heinze et al.
Biophysical journal, 86(1 Pt 1), 506-516 (2003-12-26)
Confocal fluorescence spectroscopy is a versatile method for studying dynamics and interactions of biomolecules in their native environment with minimal interference with the observed system. Analyzing coincident fluctuations induced by single molecule movement in spectrally distinct detection channels, dual-color fluorescence
Anna I Sulatskaya et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(8), 2538-2544 (2012-01-25)
Benzothiazole dye thioflavin T (ThT) is a sensitive probe for amyloid fibril detection. The ThT probing is based on its unique ability to form highly fluorescent complexes with amyloid and amyloid-like fibrils. In this work we propose an approach of
Triple FRET: a tool for studying long-range molecular interactions.
Elke Haustein et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 4(7), 745-748 (2003-08-07)