グレード
for microscopy
品質水準
フォーム
crystals
mp
203-205 °C (lit.)
λmax
553 nm
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイルレッドはフェノキサゾン色素です。細胞内の脂肪滴およびタンパク質を検出するために用いられる重要な染色剤です。ナイルレッドは、線虫(C. elegans)腸細胞中の腸内顆粒などの、リソソームおよびリソソーム関連細胞小器官を検出します。強い蛍光強化を示し、SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)ゲルの染色に使用されます。
アプリケーション
ナイルレッドは以下の目的に使用されます。
- 共焦点走査型レーザー顕微鏡法(CSLM)による脂質染色のための蛍光色素
- ナノ粒子(NP)の標識
- 脂質分析
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72485-BULK:
72485-1G:
72485-VAR:
72485-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Importance of intrinsic properties of dense caseinate dispersions for structure formation
Manski JM, et al.
Biomacromolecules, 8(11), 3540-3547 (2007)
Influence of process parameters on formation of fibrous materials from dense calcium caseinate dispersions and fat
Manski JM, et al.
Food Hydrocolloids, 22(4), 587-600 (2008)
Curcumin/Turmeric as an Environment-friendly Stain for Proteins on Acrylamide Gels
Polyphenols in Human Health and Disease, 779-784 (2014)
Influence of shear during enzymatic gelation of caseinate-water and caseinate-water-fat systems
Manski JM, et al.
Journal of Food Engineering, 79(2), 706-717 (2007)
Analysis of membrane-bound organelles
Fares H and van der Bliek AM
Methods in Cell Biology, 107, 239-263 (2012)