Merck
O0625
Sigma-Aldrich
オイルレッド O
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
1-([4-(キシリルアゾ)キシリル]アゾ)-2-ナフトール, 1-[2,5-ジメチル-4-(2,5-ジメチルフェニルアゾ)フェニルアゾ]-2-ナフトール, ソルベントレッド27
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24N4O
CAS番号:
分子量:
408.49
カラーインデックス番号:
26125
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
オイルレッド O, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥75%
テクニック
microbe id | staining: suitable
dark red to brown
mp
120 °C (dec.) (lit.)
溶解性
chloroform/ethanol (1:1): 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(c1)\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N/c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,31H,1-4H3
InChI Key
NPGIHFRTRXVWOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オイルレッドOはリソクロムです。この色素は、脂質を染色し一般的な脂質局在化を可視化するために使用されます。
オイルレッドOは脂質物質を染色し、脂質は赤味がかったオレンジ色を呈します。また、特にALL-L3(急性リンパ性白血病)またはBurkittリンパ腫/白血病で多く見られる液砲を染色します。アルコール固定すると脂質が除去されるため、オイルレッドO染色は新鮮サンプルで行います。
アプリケーション
オイルレッドOは、細胞中の脂質液滴および脂質含有液胞の染色に使用されています。
オイルレッドOは次の用途で使用されています:
  • 組織学的分析で肝切片を染色するため
  • 細胞中の脂質を定量するため
  • アテローム硬化性病変を調べるために大動脈を染色するため
適合性
Lillie and Asburn法のChurukian変法における脂肪染色剤として認証済みです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O0625-VAR:
O0625-10G:
O0625-BULK:
O0625-25G:
O0625-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Albanese F
Canine and Feline Skin Cytology: A Comprehensive and Illustrated Guide to the Interpretation of Skin Lesions via Cytological Examination (2016)
Ablation of Myeloid ADK (Adenosine Kinase) Epigenetically Suppresses Atherosclerosis in ApoE-/-(Apolipoprotein E Deficient) Mice
Zhang M, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 38(12), 2780-2792 (2018)
Adult bone marrow is a rich source of human mesenchymal 'stem' cells but umbilical cord and mobilized adult blood are not.
Wexler SA, et. al.
British Journal of Haematology, 121, 368-368 (2003)
Clinical Laboratory Medicine (2002)
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)