Merck
198102
Sigma-Aldrich
ズダン IV
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
別名:
オイルレッドIV, スカーレットレッドシャルラッハ, スダンRまたはスダンBB, ソルベントレッド27, ビーブリッヒスカーレットR, 脂溶性, ファットポンソーR または ファットポンソー4, リピッドクリムゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20N4O
CAS番号:
分子量:
380.44
カラーインデックス番号:
26105
Beilstein:
709018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
組成
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
357 nm (2nd)
520 nm
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 356-360 nm in toluene at 0.008 g/L
≥26000 at 519-523 nm in toluene at 0.008 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
InChI Key
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ズダンIVは、疎水性アゾ染料です。 トリグリセリドを染色し、非常に濃い赤色を呈します。この染料は、脂肪滴またはリン脂質は染色しません。
アプリケーション
ズダンIVは、大動脈のen-face染色に使用されており、脂質に富んだ血小板を染色します。 マウスの脂質アテローム性動脈硬化症を染色するようにも使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
198102-BULK:
198102-100G:
198102-VAR:
198102-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The induction of cytochrome P450 1A1 by Sudan dyes
Ahmed R, et al.
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 22(2), 77-84 (2008)
Aorta atherosclerosis lesion analysis in hyperlipidemic mice
Mohanta S, et al.
Bio-protocol, 6(11), 77-84 (2016)
In Situ Remediation of Chlorinated Solvent Plumes (2010)
The
Histophatologic Techniques (2006)
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)