Merck
D5941
Sigma-Aldrich
Drabkin試薬
for the determination of hemoglobin
別名:
ヘモグロビン定量試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
liquid
詳細
Drabkin試薬は、血液試料中のヘモグロビン濃度の測定に使用します。これは、フェリシアン化カリウム、シアン化カリウムおよびリン酸二水素カリウムの成分からなります。フェリシアン化カリウムは、ヘモグロビンをメトヘモグロビンに、さらにシアンメトヘモグロビンに酸化します。波長530 nmでシアンメトヘモグロビン濃度を推定します。これは信頼性が高い方法であり、スルフヘモグロビン以外の全種類のヘモグロビンの測定が可能です。
アプリケーション
Drabkin試薬は、脳出血の評価のため脳組織で、溶血の検出のため赤血球試料で、また対側および同側の脳組織ホモジネート試料で、それぞれ血中ヘモグロビンの比色定量に用いられています。
構成
炭酸水素ナトリウム、フェリシアン化カリウム、シアン化カリウムを含有します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D5941PROC:
D5941-BULK:
D5941-6VL-PW:
D5941-1VL:
D5941-6VL:4548173194400
D5941-PH:
D5941-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Comparative study of hemoglobin estimated by Drabkin's and Sahli's methods.
Balasubramaniam P and Malathi A
Journal of Postgraduate Medicine, 38(1), 8-8 (1992)
Drabkin, D.L., Austin, J.H.
The Journal of Biological Chemistry, 112, 51-51 (1935)
Toxic effects of silver nanoparticles and nanowires on erythrocyte rheology
Kim MJ and Shin S
Food And Chemical Toxicology, 67(6), 80-86 (2014)
Kang Nian Yap et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 22), 4282-4291 (2017-09-28)
Foraging to obtain food, either for self-maintenance or at presumably elevated rates to provide for offspring, is thought to be an energetically demanding activity but one that is essential for fitness (higher reproductive success and survival). Nevertheless, the physiological mechanisms
Non-invasive multimodality imaging directly shows TRPM4 inhibition ameliorates stroke reperfusion injury
Chen B, et al.
Translational Stroke Research, 1-13 (2018)