Merck
H2500
Sigma-Aldrich
ヘモグロビン ウシ血液由来
lyophilized powder
別名:
Hb, ウシヘモグロビン, メトヘモグロビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine blood
品質水準
形状
lyophilized powder
分子量
Mr ~64500
テクニック
MALDI-TOF: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘモグロビンは赤血球の主な構成要素であり、その赤色の原因となるものです。赤血球中でのヘモグロビンの正常濃度は34%です。ヘモグロビンは、αおよびβ鎖をそれぞれ141および146アミノ酸ごとに有する球状タンパク質です。四量体として存在し、各モノマーは鉄を含む複素環のポルフィリン環を有し、ヘムを構成します。
アプリケーション
ウシ血液由来のヘモグロビンは以下の用途に使用されています:
  • 脊髄ホモジネート中の実質内出血および実質性出血を、Drabkinアッセイ、Quadrupole-Ion Mobility-Time-of-Flight質量分析法を用いて定量するための標準曲線の生成
  • 結晶化の研究において高分子量ポリエチレングリコール(PEG)を模擬するための分子刷込高分子(MIP)の生成
α-エラスチンの溶解性は、エラスチン擬態生体分子の構築に応用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヘモグロビンは、酸素を肺から体組織に運搬し、二酸化炭素を肺に戻す運搬を促進する能力を有するため、脊椎動物の最も重要な呼吸系タンパク質です。ウシヘモグロビンは、酸素を輸送するヘモグロビン小胞(HbV)の生成に使用されます。熱的に安定で、ヒトヘモグロビンよりも酸素に対して高い親和性を示します。ウシヘモグロビンは、合成アゾ染料と相互作用します。ウシヘモグロビンの重合型は、自己免疫性溶血性貧血の治療に推奨されます。
酸素輸送剤です。Fe2+/Fe3+のバランスは、血液酸素化の生理学的な指標です。脱酸素化ヘモグロビンは、亜硝酸をNOに還元してフィードバックループを複雑化します。NOは、酸素が欠乏している組織への血流を増やす血管拡張剤です。
注意
天然のヘモグロビンは既に空気中で酸化されているため、その組成の大部分はメトヘモグロビンであると考えられます。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H2500-VAR:
H2500-10G:
H2500-5G:
H2500-1G:
H2500-25G:
H2500-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endogenous Interleukin-10 Deficiency Exacerbates Vascular Pathology in Traumatic Cervical Spinal Cord Injury
Badner A, et al.
Journal of Neurotrauma (2019)
Hao Zhang et al.
Science advances, 5(3), eaaw0873-eaaw0873 (2019-03-16)
Monitoring regional tissue oxygenation in animal models and potentially in human subjects can yield insights into the underlying mechanisms of local O2-mediated physiological processes and provide diagnostic and therapeutic guidance for relevant disease states. Existing technologies for tissue oxygenation assessments
Automating the application of smart materials for protein crystallization
Khurshid S, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 71(3), 534-540 (2015)
Extensive charge reduction and dissociation of intact protein complexes following electron transfer on a quadrupole-ion mobility-time-of-flight MS
Lermyte F, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 26(7), 1068-1076 (2015)
Arjen Amelink et al.
Journal of biomedical optics, 13(5), 054051-054051 (2008-11-22)
We have developed a new technique, fluorescence differential path length spectroscopy (FDPS), that enables the quantitative investigation of fluorophores in turbid media. FDPS measurements are made with the same probe geometry as differential path length spectroscopy (DPS) measurements. Phantom measurements