おすすめの製品
使用法
sufficient for 250 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
hematological disorder
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... HBA1(3039) , HBA2(3040) , HBB(3043)
mouse ... HBB(15129)
rat ... HBB(24440)
詳細
ヘモグロビン(Hb)は、脊椎動物における酸素輸送の主要な手段として機能する鉄含有金属タンパク質です。ヘモグロビンは主に赤血球中にあり、細胞の乾燥物の97%を占めています。また、ヘモグロビンは他の組織にもみられ、抗酸化剤として機能します。血中ヘモグロビンレベルの変化は、貧血及び真性赤血球増加症など多くの疾患で起こります。
アプリケーション
ヘモグロビンアッセイキットはヘモグロビン濃度の測定に使用されています。
特徴および利点
ハイスループット処理システムに適合します。キュベット使用に適応可能です。
適合性
血液、血清、血漿、及び尿など様々なサンプルのヘモグロビン検出に適しています。本キットは、様々な化合物がヘモグロビン代謝及び濃度に及ぼす作用の研究に使用することができます。
原理
本アッセイはトリトン™[NP1]/NaOH改良法に基づいており、ヘモグロビンは400 nmで測定される比色生成物に変換されます。本アッセイは、96ウェルプレートアッセイにおいて0.9~200 mg/dLで直線検出範囲を有しています。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of dairy science, 100(7), 5368-5377 (2017-05-01)
Eighteen multiparous cows were used in a split-plot replicated Latin square with two 28-d periods to evaluate the effects of source of supplemental Cu, Zn, and Mn (sulfates or hydroxy) on apparent absorption of minerals when fed in either a
Polycythemia vera masked due to severe iron deficiency anemia.
Hematology/oncology and Stem Cell Therapy (2016)
Conservation physiology, 5(1), cox066-cox066 (2017-12-09)
The parasitic amoeba Paramoeba perurans is an aetiological agent of amoebic gill disease (AGD), a serious problem in seawater salmonid aquaculture globally. Other finfish species are also infected and infection events may be associated with periods of unusual high temperatures.
Biochemical markers of oxidative stress in Saudi women with recurrent miscarriage.
Journal of Korean Medical Science, 31(1), 98-105 (2016)
Cell death & disease, 11(2), 135-135 (2020-02-23)
Diamond-Blackfan anemia (DBA) is a rare, inherited bone marrow failure syndrome, characterized by red blood cell aplasia, developmental abnormalities, and enhanced risk of malignancy. However, the underlying pathogenesis of DBA is yet to be understood. Recently, mutations in the gene