Merck
MAK316
Sigma-Aldrich
Heme Assay Kit(ヘムアッセイキット)
sufficient for 250 colorimetric tests
別名:
ヘム定量キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
関連疾患
hematological disorder
保管温度
2-8°C
詳細
ヘムはポルフィリン類の一種です。ヘムはミトコンドリアと細胞形質の両方で合成され、ヘモグロビン、シトクロム、カタラーゼおよびペルオキシダーゼのような種々の必須タンパク質に重要な補欠分子族です。遊離ヘムは、溶血現象の後にヘモグロビンから放出される可能性があり、炎症促進性で、鉄由来反応性酸素種の要因となります。ヘムの定量は様々な血液疾患の研究者によって広く実施されています。
特徴および利点
ハイスループットハンドリングシステムと互換性があります。
適合性
ヘムの定量的測定および血液、血漿、血清、尿およびヘム含有酵素などの様々な生物学的サンプルにおけるヘム代謝に対する薬剤の影響の評価に適しています。
原理
ヘムアッセイは、ヘムが直接サンプル中のヘム濃度に比例する比色定量(400 nm)結果を生じる均一色の形態に変換されるアルカリ水溶液法に基づいています。処方を最適化することで障害が減少し高い感度を示します。1 mg/dLは15.3 M、0.001%、あるいは10 ppmに相当します。キットの96ウエルフォーマットにおける線形検出範囲は0.6~125 Mヘムです。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brell Jennifer et al.
Communications biology, 3(1), 621-621 (2020-10-29)
Iron is essential for living cells. Uptake of iron-loaded transferrin by the transferrin receptor 1 (CD71, TFR) is a major but not sufficient mechanism and an alternative iron-loaded ligand for CD71 has been assumed. Here, we demonstrate that CD71 utilizes
Role of heme and heme-proteins in trypanosomatid essential metabolic pathways.
Tripodi K E, et al.
Enzyme Research, 2011 (2011)
Yu-Yin Liu et al.
Reproduction (Cambridge, England), 158(3), 257-266 (2019-07-13)
Endometriosis (EMS) is a chronic inflammatory disease characterized by the presence of extrauterine endometrial tissues. It has been previously reported that the refluxed blood containing viable endometrial tissues and the defective elimination of peritoneal macrophages in the pelvic cavity may
Hemopexin therapy reverts heme-induced proinflammatory phenotypic switching of macrophages in a mouse model of sickle cell disease.
Vinchi F, et al.
Blood, 127(4), 473-486 (2016)
Dietmar Hammerschmid et al.
Computational and structural biotechnology journal, 19, 1874-1888 (2021-05-18)
Globin-coupled sensors (GCS) usually consist of three domains: a sensor/globin, a linker, and a transmitter domain. The globin domain (GD), activated by ligand binding and/or redox change, induces an intramolecular signal transduction resulting in a response of the transmitter domain.