由来生物
Porcine
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
テクニック
tissue culture: suitable
transfection: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI Key
BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 細菌株と増殖条件の研究のため
- 短期コロニー・アッセイに使用するため(培地は他の成分とともにヘミンで構成)
- 細胞トランスフェクションの用途に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ヘミンは、ヘム・オキシゲナーゼ1 (HO-1)の発現と抑制およびHO-1活性の研究に使用できます。 ヘマチンは、インフルエンザ菌の増殖に必要な「X因子」です。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51280-1G:
51280-25G:
51280-VAR:
51280-5G:
51280-BULK:
試験成績書(COA)