アッセイ
95%
反応適合性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
λmax
401 nm
SMILES記法
Cl.Cl.CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c4C)c(C)c3CC
InChI
1S/C34H38N4O4.2ClH/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h13-16,35,38H,7-12H2,1-6H3,(H,39,40)(H,41,42);2*1H/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI Key
LLAQRSFKJHORNW-HXFTUNQESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
258806-VAR:
258806-BULK:
258806-250MG:
258806-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック