アッセイ
≥95%
フォーム
powder
蛍光検出
λex 402 nm; λem 625 nm (bound to HRP)
λex 409 nm; λem 633 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
InChI Key
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- プロトポルフィリンアッセイの標準物質
- 蛍光スペクトル分析
- ヘム媒介型フェロポーチン1転写を研究する細胞培養における細胞の処理
生物化学的/生理学的作用
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8293-BULK:
P8293-1G:
P8293-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vesicle Formation