Merck
30891
Sigma-Aldrich
ビリベルジン 塩酸塩
≥97.0% (TLC)
別名:
ビリベルジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H34N4O6 · HCl
CAS番号:
分子量:
619.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
フォーム
powder or crystals
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC1=C(C=C)C(\NC1=O)=C\c2[nH]c(/C=C3\N=C(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)C(C)=C3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H34N4O6.ClH/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26;/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41);1H/b26-13-,27-14-,28-15-;
InChI Key
KTRFJVRKVQROKS-UJCZHUFNSA-N
詳細
ビリベルジン(BV)は、内因性の近赤外(NIR)吸光色素とみなされます。ビリルビンへのヘム分解(ヘム異化)時の線形テトラピロール中間体です。両生類と鳥類の胆汁にはビリベルジンのみが含まれ、ビリルビンは含まれていません。
アプリケーション
ビリベルジン塩酸塩は以下の用途に使用されています:
  • ベータ(β)-エンドルフィン濃度の変化における役割を検討するためのJ774A.1細胞の処理として
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法(LC-MS-MS)を用いたマウス不安定および安定プラーク組織におけるビリベルジン検出の市販標準品として
  • mIFPシグナルの改善用にFucci含有細胞に添加するため
  • 一部の網膜標本における赤外蛍光タンパク質(iRFP)に対する影響を検討するため
生物化学的/生理学的作用
ビリベルジン(BV)は、優れた抗炎症薬であり、マウス内皮細胞のリポ多糖類(LPS)誘発性肺損傷に対して保護作用を示します。多菌性敗血症における保護作用を促進します。ビリベルジンは、ラット肝臓に対する細胞保護作用があり、持続的な虚血および再灌流傷害から保護します。抗酸化活性も示します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
30891-BULK:
30891-VAR:
30891-10MG:
30891-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Yoshida et al.
Journal of inorganic biochemistry, 82(1-4), 33-41 (2001-01-02)
Heme oxygenase catalyzes the three step-wise oxidation of hemin to alpha-biliverdin, via alpha-meso-hydroxyhemin, verdoheme, and ferric iron-biliverdin complex. This enzyme is a simple protein which does not have any prosthetic groups. However, heme and its two metabolites, alpha-meso-hydroxyhemin and verdoheme
Marcus Overhaus et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 290(4), G695-G703 (2006-03-16)
Highly inducible heme oxygenase (HO)-1 is protective against acute and chronic inflammation. HO-1 generates carbon monoxide (CO), ferrous iron, and biliverdin. The aim of this study was to investigate the protective effects of biliverdin against sepsis-induced inflammation and intestinal dysmotility.
Marking cells with infrared fluorescent proteins to preserve photoresponsiveness in the retina
Fyk-Kolodziej B, et al.
Biotechniques, 57(5), 245-253 (2014)
Elin Claesson et al.
eLife, 9 (2020-04-02)
Phytochrome proteins control the growth, reproduction, and photosynthesis of plants, fungi, and bacteria. Light is detected by a bilin cofactor, but it remains elusive how this leads to activation of the protein through structural changes. We present serial femtosecond X-ray
Biological implications of heme metabolism.
Sassa, S.
Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 38, 138-155 (2006)