Merck
25461
Supelco
Carboxen®-1006 PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica
品質水準
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
メーカー/製品名
Carboxen®
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
厚さの平均
30 μm
df
30 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Carbon molecular sieve phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carboxen®吸着剤は固相マイクロ抽出(SPME)に理想的に使用され、水溶液から小さな極性分子を効率的に抽出します。多孔質層オープンチューブラー(PLOT)カラムは、ガスクロマトグラフィー法で固定ガス、軽質炭化水素、揮発性溶媒の分析に使用される強力なツールです。多くの場合、従来の充填カラムより好まれます。
用途:このカラムは、多くの永久ガス成分(ヘリウム、水素、窒素、一酸化炭素、メタン、および二酸化炭素)と軽炭化水素(C2~C3)を同一の分析で分離するのに最適です。これは、ホルムアルデヒド/水/メタノール(ホルマリン)混合物の分解やエチレン中の不純物のモニタリングに最適です。このカラムは高流量のプログラムや高速の温度プログラムに使用でき、優れた高速分離が保証されます。
USPコード:なし
:
  • カーボンモレキュラーシーブ
温度限界:
  • 室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
25461:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Applications of Solid Phase Microextraction
Pawliszyn J.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used
資料
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
関連コンテンツ
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GC