Merck
24241-U
Supelco
Carboxen®-1006 PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
別名:
GC カラム、PLOT、Carboxen 1006
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
メーカー/製品名
Carboxen®
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
厚さの平均
15 μm
df
15 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Carbon molecular sieve phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多孔質層オープンチューブラー(PLOT)カラムは、固定ガス、軽質炭化水素、揮発性溶媒の分析用のガスクロマトグラフィーで使用される強力なツールです。従来のカラムよりも優先されます。
用途:このカラムは、多くの永久ガス成分(ヘリウム、水素、窒素、一酸化炭素、メタン、および二酸化炭素)と軽炭化水素(C2~C3)を同一の分析で分離するのに最適です。これは、ホルムアルデヒド/水/メタノール(ホルマリン)混合物の分解やエチレン中の不純物のモニタリングに最適です。このカラムは高流量のプログラムや高速の温度プログラムに使用でき、優れた高速分離が保証されます。
USPコード:なし
:
  • カーボンモレキュラーシーブ
温度限界:
  • 室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
  • Carboxen® 1006 PLOTキャピラリーカラムは、ドライフルーツサンプルとフルーツジュースのパツリンを測定するために使用される、チューブ内固相マイクロ抽出と組み合わせた液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)の抽出デバイスとして使用できます。
  • GC-MSと組み合わせたSPME手動ホルダーアセンブリに取り付けられたCarboxen®-1006/ポリジメチルシロキサン(PDMS)ファイバーは、牛乳中の脂質酸化生成物のテストに使用できます。
  • また、ナッツおよび穀物サンプル中のオクラトキシンAおよびBを測定するために、チューブ内固相マイクロ抽出と組み合わせた液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)の抽出装置として使用することもできます。
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
R T Marsili
Journal of chromatographic science, 37(1), 17-23 (1999-02-13)
A sensitive, rapid procedure for testing lipid oxidation products in milk is developed using solid-phase microextraction (SPME) and gas chromatography-mass spectrometry. SPME is as sensitive as dynamic headspace (DH) analysis for measuring the pentanal and hexanal produced in milk after
H Kataoka et al.
Journal of chromatography. A, 1216(18), 3746-3750 (2009-03-25)
A simple and sensitive method for the determination of patulin in fruit juice and dried fruit samples was developed using a fully automated method consisting of in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Patulin was separated within
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used