Merck
25463
Supelco
Mol Sieve 5A PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
パラメーター
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
厚さの平均
30 μm
df
30 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Aluminosilicate phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porous-layer open-tubular (PLOT) columns are a powerful tool used for analyzing fixed gases, light hydrocarbons and volatile solvents in gas chromatography method. They are mostly preferred over traditional packed columns. Molecular Sieve 5A support in stainless steel gas chromatographic column generally finds application during the measurement of atmospheric nitrous oxide as it has a great affinity for water. It also helps in displacing some trapped gases.
用途:このカラムは、酸素、窒素、一酸化炭素、メタンなどの多くの永久ガス成分を5分未満で分離するのに使用できます。酸素からアルゴンを分離するようなさらに困難な作業も室温以下で行うことができます。このカラムは、すべてのPLOTカラムの中で最大の吸着強度を持っています。
USPコード:なし
:
  • アルミノケイ酸塩
温度限界:
  • 室温以下~300°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)