Merck
B4126
Sigma-Aldrich
ビリルビン
≥98% (EmM/453 = 60), powder
別名:
Bile pigment, Hemetoidin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H36N4O6
CAS番号:
分子量:
584.66
Beilstein:
74376
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
詳細
mixed isomers
品質水準
アッセイ
≥98% (EmM/453 = 60)
形状
powder
溶解性
aqueous acid: soluble
aqueous base: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI Key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘム異化作用の最終産物であるビリルビンは、細網内皮系で赤血球ヘモグロビンの分解によって形成されます。ヘムオキシゲナーゼがヘモグロビンのヘムをビリベルジンに変換し、次にNADPH依存性ビリベルジン還元酵素がビリベルジンをビリルビンに変換します。
通常、血中で循環しているビリルビンは血清アルブミンと結合し、ジアニオンとして存在しています。ビリルビンは胆汁塩とも結合し、モノアニオンとして存在しています。
ビリルビン合成の増加およびビリルビンクリアランスの減少によって、高ビリルビン血症が生じる可能性があります。
アプリケーション
ビリルビンは、下記の用途で使用されています:
  • ファントムの作成
  • in vitro実験
  • 輸液用ビリルビン溶液の調製
生物化学的/生理学的作用
ビリルビン全体のうちの99%を十分に上回る量がアルブミン結合体として輸送されます。ビリルビンの異常高値により重度の神経障害が起こり得ますが、わずかな高値は酸化ストレスからの保護につながります。
ビリルビンは、その内因性抗酸化剤としての特性、例えば活性酸素種(ROS)を捕捉する能力やNADPH-オキシダーゼ活性を阻害する能力などの研究が行われてきました。 ビリルビンは、有効なペルオキシルラジカル捕捉剤として機能し、これらのラジカルによる酸化から膜脂質を保護すると見られています。 ナノモル濃度では、酸化的損傷からニューロンを保護することが分かっています。
その他情報
ヘモグロビン分解物の主要な成分です。胆汁の主な色素で、黄疸では黄色を呈します。
注意
遮光して保存してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4126-VAR:
B4126-BULK:
B4126-5G:
B4126-250MG:
B4126-1G:
B4126-100MG:
B4126-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inherited disorders of bilirubin clearance
Memon N, et al.
Pediatric Research, 79(3), 378-378 (2016)
Bhargavi Kamineni et al.
Journal of tropical pediatrics, 66(6), 630-636 (2020-05-21)
Early diagnosis and appropriate management of neonatal jaundice is crucial in avoiding severe hyperbilirubinemia and brain injury. A low-cost, minimally invasive, point-of-care (PoC) tool for total bilirubin (TB) estimation which can be useful across all ranges of bilirubin values and
Photoacoustic microscopy of bilirubin in tissue phantoms
Zhou y, et al.
Journal of Biomedical Optics, 17(12), 126019-126019 (2012)
Brain bilirubin content is increased in P-glycoprotein-deficient transgenic null mutant mice
Watchko J F, et al.
Pediatric Research, 44(5), 763-763 (1998)
Changes in the auditory brainstem response associated with intravenous infusion of unconjugated bilirubin into infant rhesus monkeys
Ahlfors C E, et al.
Pediatric Research, 20(6), 511-511 (1986)