詳細
ヘモグロビンは赤血球の主な構成要素であり、その赤色の原因となるものです。赤血球中でのヘモグロビンの正常濃度は34%です。ヘモグロビンは、酸素を肺から体組織に運搬し、二酸化炭素を肺に戻す運搬を促進する能力を有するため、脊椎動物の最も重要な呼吸系タンパク質です。
天然の標品(ヘモグロビン第一鉄非凍結乾燥品)に対する機能上の同等性については試験していません。
アプリケーション
ヘモグロビンA0、鉄安定化ヒトは、以下の用途に使用されています:
- 擬似生体ファントムの調製における非蛍光性吸収体として
- 冠動脈プラーク内出血が、新しいアテローム保護性マクロファージ表現型をどのように引き起こすかを調べるため
- HbFのアッセイでヘモグロビン(Hb)A0、HbA2、およびHbSの干渉を調べるため
ヘモグロビンA0は、冠動脈プラーク出血が新たなアテローム保護性マクロファージ・フェノタイプを惹起する方法を調べるために使用されました。時間分解蛍光免疫測定法による胎児ヘモグロビンの測定に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ヘモグロビン(Hb)コード化遺伝子の変動は、サラセミアなどの異常ヘモグロビン症や、HbレポアおよびHbEなどの異型構造変異体を引き起こします。
包装
容量は、Drabkin, D.L., J. Biol. Chem., 164, 703 (1946)に記載の手順で測定されたヘモグロビンの量を示しています。
再構成
バッファ-に溶解すると、純度85%以上のferrous hemoglobinが得られます。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H0267-5MG-PW:
H0267-BULK:
H0267-100MG:
H0267-5MG:
H0267-25MG-PW:
H0267-PH:
H0267-25MG:
H0267PROC:
H0267-100MG-PW:
H0267-VAR:
H0267-BULK-N:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sensors (Basel, Switzerland), 20(24) (2020-12-24)
Glycated hemoglobin (HbA1c) levels are an important index for the diagnosis and long-term control of diabetes. This study is the first to use a direct and label-free photoelectric biosensor to determine HbA1c using bacteriorhodopsin-embedded purple membranes (PM) as a transducer.
Scientific reports, 7(1), 12224-12224 (2017-09-25)
We report a miniature, visible to near infrared G-Fresnel spectrometer that contains a complete spectrograph system, including the detection hardware and connects with a smartphone through a microUSB port for operational control. The smartphone spectrometer is able to achieve a
Journal of biomedical optics, 26(4) (2021-04-25)
Optical fluorescence spectroscopy technique has been explored extensively to quantify both glucose uptake and mitochondrial metabolism with proper fluorescent probes in small tumor models in vivo. However, it remains a great challenge to rapidly quantify the intrinsic metabolic fluorophores from
Journal of biomedical optics, 27(7) (2022-02-03)
Tissue simulating phantoms are an important part of validating biomedical optical techniques. Tissue pathology in inflammation and oedema involves changes in both water and hemoglobin fractions. We present a method to create solid gelatin-based phantoms mimicking inflammation and oedema with
Science advances, 6(47) (2020-11-22)
Pancreatic cancer is one of the deadliest cancers, with a 5-year survival rate of <10%. The current approach to confirming a tissue diagnosis, endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA), requires a time-consuming, qualitative cytology analysis and may be limited because of