Merck
H7379
Sigma-Aldrich
ヘモグロビン ヒト
lyophilized powder
別名:
Hb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
由来生物
human
品質水準
フォーム
lyophilized powder
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
不純物
HIV and hepatitis B antigen, tested negative
溶解性
H2O: soluble 20 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
詳細
ヘモグロビンは赤血球の主要な構成要素であり、それらが赤色である要因です。赤血球中のその通常の濃度は34%です。ヘモグロビンは、肺から体組織へ酸素を輸送し、二酸化炭素の戻り輸送を促進する能力があるため、脊椎動物の最も重要な呼吸系タンパク質となっています。
アプリケーション
ヘモグロビンは、レチノール結合タンパク質を検出するための迅速な酵素免疫アッセイの開発に使用されました。これは、内皮由来弛緩因子によるヒト血小板反応性の阻害にも使用されました。
生物化学的/生理学的作用
Fe2+/Fe3+バランスは、血液酸素化の生理的指標です。脱酸素化ヘモグロビンは、亜硝酸塩を、酸素欠乏組織への血流を促進する血管拡張剤であるNOに還元することにより、フィードバックループを補助します。
酸素トランスポ-タ-, 一酸化窒素スカベンジャ-
注意
天然のヘモグロビンは既に空気中で酸化されているため、その組成の大部分はメトヘモグロビンであると考えられます。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H7379-5G:
H7379-1G:
H7379-VAR:
H7379-BULK:
H7379-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Leila Pishkar et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 35(3), 603-615 (2016-05-07)
In this study, a novel method to probe molecular interactions and binding of human hemoglobin (Hb) with nanodiamond (ND) was introduced based on the surface tension measurement. This method complements conventional techniques, which are basically done by zeta potential and
Mieke Steenbeke et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 58(10), 1759-1767 (2020-07-11)
Objectives In this study, the possibilities of Fourier-transformed infrared spectroscopy (FTIR) for analysis of urine sediments and for detection of bacteria causing urinary tract infections (UTIs) were investigated. Methods Dried urine specimens of control subjects and patients presenting with various
Chiao-Wang Sun et al.
Circulation, 139(23), 2654-2663 (2019-03-25)
Nitrosation of a conserved cysteine residue at position 93 in the hemoglobin β chain (β93C) to form S-nitroso (SNO) hemoglobin (Hb) is claimed to be essential for export of nitric oxide (NO) bioactivity by the red blood cell (RBC) to
Rebeca M Torrente-Rodríguez et al.
PloS one, 12(4), e0175056-e0175056 (2017-04-05)
The first electrochemical immunosensor for the determination of fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) biomarker is reported in this work. The biosensor involves a sandwich configuration with covalent immobilization of a specific capture antibody onto activated carboxylic-modified magnetic microcarriers (HOOC-MBs)
Nai-Jia Huang et al.
Nature communications, 8(1), 423-423 (2017-09-06)
A short half-life in the circulation limits the application of therapeutics such as single-domain antibodies (VHHs). We utilize red blood cells to prolong the circulatory half-life of VHHs. Here we present VHHs against botulinum neurotoxin A (BoNT/A) on the surface