安全性情報
17810
Supelco
トリグリセリドミックス
C2 - C10, ampule of 100 mg (Neat)
別名:
脂質標準物質:トリグリセリド混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg (Neat)
フォーマット
multi-component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリグリセリドミックスは、保持時間をトリアシルグリセロールと比較するために実施された研究、GC法を用いる基質のアシルグリセロールと生成物のエステル交換を分析する研究で使用されています。
包装
100 mgアンプルに、重量でほぼ同量の
トリアセチン(C2:0)
トリブチリン(C4:0)
トリカプロイン(C6:0)
トリカプリリン(C8:0)
トリカプリ(C10:0)が含まれます
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
300.0 °F
引火点(℃)
148.9 °C
適用法令
Jan Code
17810-1AMP-S:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sherri L Christian et al.
PeerJ, 6, e4641-e4641 (2018-05-03)
White adipose tissue (WAT) is essential for energy storage as well as being an active endocrine organ. The secretion of adipokines by adipocytes can affect whole body metabolism, appetite, and contribute to overall health. WAT is comprised of lipid-laden mature
Produccion de lipidos estructurados por transesterificacion enzimatica del aceite de soja y aceite de palmiste en reactor de lecho empacado.
Safra, Nelson Moreno, and Aide Perea Villamil.
Grasas y aceites, 59.4 (2008)
Satoshi Yoshida et al.
Lipids in health and disease, 8, 28-28 (2009-07-25)
The metabolism of dietary fatty acids in human has been measured so far using human blood cells and stable-isotope labeled fatty acids, however, no direct data was available for human peripheral tissues and other major organs. To realize the role
Silvia Carballo-Marrero et al.
Food chemistry, 300, 125203-125203 (2019-07-23)
Microwave (MW) radiation was applied to perform the separation of triacylglycerols (TGs) in oil samples. The novelty of the work lies in the application of MW radiation to assist the separation of several non-polar compounds employing a totally organic mobile
Benjamin Jenkins et al.
Metabolites, 10(7) (2020-07-28)
Typical lipidomics methods incorporate a liquid-liquid extraction with LC-MS quantitation; however, the classic sample extraction methods are not high-throughput and do not perform well at extracting the full range of lipids especially, the relatively polar species (e.g., acyl-carnitines and glycosphingolipids).