Merck
I141
Sigma-Aldrich
イントラリピッド
emulsion, lipid emulsion
別名:
リン脂質安定化ダイズ油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
製品名
イントラリピッド, 20%, emulsion
フォーム
emulsion
品質水準
濃度
20%
white
保管温度
2-8°C
アプリケーション
イントラリピッドは、以下の用途で使用されています:
  • 組織ファントム発生用の散乱性媒体として用いるため光学特性を検討
  • 散乱係数およびバックグラウンド吸収を下げるためにアガロースゲルファントムの成分として
  • 高インスリン正常血糖クランプ法の研究において非エステル結合型遊離脂肪酸(NEFA)が循環に及ぼす影響を評価するためにマウスに注射
生物化学的/生理学的作用
イントラリピッドは、大豆油を主成分とする脂肪乳剤です。炎症性サイトカイン産生に有利に働き、免疫介在性妊娠・着床障害の治療薬として推奨されています。非経口栄養において、イントラリピッドは脂肪源となります。心臓の虚血再灌流障害において、ミトコンドリア透過性遷移孔の開口を抑制することにより保護的に作用します。 イントラリピッドは、静注免疫グロブリンの有効な代替手段となり、また、白金抗癌剤のバイオアベイラビリティを改善します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I141-50ML:
I141-100ML:
I141-VAR:
I141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Importance of Intralipid in Heart Protection: A Brief Review
Dizaj SM
Journal of Anesthesia and Surgery, 4(1), 0-0 (2017)
Broadband spectroscopy for characterization of tissue-like phantom optical properties
Shahin A and Bachir W
Polish journal of medical physics and engineering, 23(4), 121-126 (2017)
Sean R Donohue et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5833-5842 (2008-09-20)
We have reported that [methyl- (11)C] (3 R,5 R)-5-(3-methoxyphenyl)-3-[(R)-1-phenylethylamino]-1-(4-trifluoromethylphenyl)pyrrolidin-2-one ([(11)C] 8, [(11)C]MePPEP) binds with high selectivity to cannabinoid type-1 (CB 1) receptors in monkey brain in vivo. We now describe the synthesis of 8 and four analogues, namely, the 4-fluorophenyl
Use of intralipid in the management of recurrent implantation failure: An overview
Khan L, et al.
Journal of natural science, biology, and medicine, 9(2), 111-111 (2018)
Benedict Mc Larney et al.
Journal of biophotonics, 12(6), e201800387-e201800387 (2019-02-01)
Accurate image reconstruction in volumetric optoacoustic tomography implies the efficient generation and collection of ultrasound signals around the imaged object. Non-uniform delivery of the excitation light is a common problem in optoacoustic imaging often leading to a diminished field of