Merck
A1653
Sigma-Aldrich
アルブミン ヒト血清由来
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
別名:
HSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥96% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミン(ALB)は肝臓で産生されるタンパク質の25%を占めています。チオール基を含む単一のポリペプチド鎖からなるタンパク質です。ALB遺伝子は、ヒト染色体4q13.3にマッピングされています。
アプリケーション
アルブミンは、ペニシリン耐性Streptococcus pneumonia(肺炎連鎖球菌)に対するセフジトレンのin vitro殺菌活性において、その影響を調べるために使用されます。
臨床において、外傷、火傷、外科手術によるショックや失血などの重篤で命にかかわる状態で使用されています。
ヒト血清由来のアルブミンは、以下の用途に使用されています:
  • サイクロフィリンイソメラーゼアッセイに
  • 複雑な細胞内コンパートメントにおけるアミノ酸とタンパク質の免疫金定量のためのブロッキング溶液の成分として
  • GSK364735の抗ウイルス力価に対する作用を検討するためのG-シュードタイプHIV(PHIV)アッセイミックスに
生物化学的/生理学的作用
アルブミンはタンパク質の貯蔵庫として働き、結合・輸送タンパク質として機能します。アルブミン結合は血液中の生体分子を溶解し、その効果的な輸送を保証します。これにより、排泄による物質の損失を防止します。血管炎、リンパ管拡張症、糸球体腎炎、および肝類洞高血圧などの病的状態は低アルブミン血症を引き起こすことがあります。
血清アルブミンはステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンの担体タンパク質として機能し、血液のコロイド浸透圧の調節にも不可欠です。またアルブミンは、薬物(イブプロフェン、ワルファリンなど)を始めとした外因性物質に結合し、薬物動態に強く影響を及ぼします。アルブミンの酸化還元状態の変化につながる酸化ストレスは、その生理機能に様々な影響を及ぼします。
品質
残りの成分は主にグロブリンです。
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1653-VAR:
A1653-PM:
A1653-10G:
A1653-500MG:
A1653-5G:
A1653-100G:
A1653-BULK:
A1653-50G:
A1653-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Serum proteins and the dysproteinemias
Clinical biochemistry of domestic animals, 117-138 (1997)
János P Mészáros et al.
Journal of inorganic biochemistry, 195, 91-100 (2019-04-01)
Half-sandwich organometallic complexes of curcumin are extensively investigated as anticancer compounds. Speciation studies were performed to explore the solution stability of curcumin complexes formed with [Rh(η5-C5Me5)(H2O)3]2+. Acetylacetone (Hacac), as the simplest β-diketone ligand bearing (O,O) donor set, was involved for
Fluid, electrolyte, and acid-base disturbances in liver disease
Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Disorders in Small Animal Practice, 456-456 (2011)
Angelo Zinellu et al.
European journal of nutrition, 56(2), 785-791 (2015-12-15)
The dietary flavonoids epicatechin (EC), epigallocatechin (EGC), epicatechin gallate (ECG) and epigallocatechin gallate (EGCG) have been shown to interact with circulating albumin for transport in blood to different body tissues. This interaction may modulate their bioavailability and effectiveness. Using affinity
Abnormalities of plasma proteins
Scientific Foundations of Biochemistry in Clinical Practice, 464-494 (1994)