Merck
A8763
Sigma-Aldrich
アルブミン ヒト血清由来
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
HSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
溶解性
H2O: soluble 20 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは血漿中に最も豊富に存在するタンパク質です。ヒトアルブミンは肝臓で生産されます。
アプリケーション
アルブミンは、ペニシリン耐性Streptococcus pneumoniaに対するセフジトレンのin vitro殺菌活性において、その影響を調べるために使用されます。また、外傷、熱傷、および外科手術によるショックや失血といった重篤なしばしば命に関わる状態において、臨床的に使用されます。
アルブミンは、近位尿細管細胞におけるアルブミン誘導性アポトーシスの研究に使用されました。 また、細胞接着分子や表面処理に関する研究においても使用されます。
生物化学的/生理学的作用
血清アルブミンは、ステロイド、脂肪酸、および甲状腺ホルモンのキャリアタンパク質として働き、血液のコロイド浸透圧の調節において重要です。アルブミンは、外因性の物質、特に薬物(イブプロフェンやワルファリンなど)とも結合し、それらの薬物動態に強く影響を及ぼします。アルブミンのレドックス状態に変化をもたらす酸化ストレスは、アルブミンの生理学的機能にさまざまな影響を及ぼします。
血清アルブミンはステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンの担体タンパク質として機能し、血液のコロイド浸透圧の調節にも不可欠です。またアルブミンは、薬物(イブプロフェン、ワルファリンなど)を始めとした外因性物質に結合し、薬物動態に強く影響を及ぼします。アルブミンの酸化還元状態の変化につながる酸化ストレスは、その生理機能に様々な影響を及ぼします。
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8763-10G:
A8763-5G:
A8763-250MG:
A8763-1G:
A8763-VAR:
A8763-25G:
A8763-100MG:
A8763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tamás Pivarcsik et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(6) (2021-06-03)
In this work, the various biological activities of eight organoruthenium(II) complexes were evaluated to reveal correlations with their stability and reactivity in aqueous media. Complexes with general formula [Ru(η6-p-cymene)(X,Y)(Z)] were prepared, where (X,Y) represents either an O,O-ligand (β-diketone), N,O-ligand (8-hydroxyquinoline)
H K Parmentier et al.
Poultry science, 88(3), 536-542 (2009-02-13)
To mimic airborne immune challenges, layer hens were intratracheally and concurrently challenged with various doses of the protein antigen human serum albumin (HuSA) and the pathogen-associated molecular pattern lipopolysaccharide (LPS) at 7 and 13 wk of age. All groups received
Zonghua Liu et al.
Biomaterials, 31(12), 3364-3373 (2010-02-04)
Hydrophobically derivatized hyperbranched polyglycerol (HPG)-polyethylene glycol (PEG) polymers bearing stearoyl chains (HPG-C18-PEG) were originally developed as human serum albumin substitutes and further as a unimolecular drug delivery system. In view of these in vivo applications and the potential for membrane
Kevin R Trabbic et al.
Scientific reports, 9(1), 5662-5662 (2019-04-07)
We have previously studied the generation of immune responses after vaccination with tumor-associated carbohydrate antigen (TACA)-containing glycopeptides from the tandem repeat (TR) sequence of MUC4, an aberrantly expressed mucin in pancreatic adenocarcinomas. A specific lead antigen from that study containing
Nitin Agrawal et al.
Lab on a chip, 8(12), 2054-2061 (2008-11-22)
Neutrophil directional migration in response to chemical gradients, also known as chemotaxis, is one of the key phenomena in the immune responses against bacterial infection. To better study neutrophils chemotaxis, several in vitro assays have been developed that replicate chemotactic