Merck
A6784
Sigma-Aldrich
アルブミン 溶液 ヒト
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, aseptically filled
別名:
HSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
human
品質水準
無菌性
aseptically filled
フォーム
liquid
濃度
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide
9.5-11.4% protein (biuret)
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒト血清アルブミンは、酸化、糖化、S-ニトロシル化の3種類の翻訳後修飾を受けます。修飾は、通常球状タンパク質の表面に起こり、立体構造に著しい影響は及ぼしません。しかし、修飾は脂肪酸および薬剤分子の結合には強い影響を及ぼします。
ヒト血清アルブミン(HSA)は、単量体で球状のα-ヘリックスタンパク質で、ヒト血液漿タンパク質の大部分を占めています。この単鎖ポリペプチドタンパク質には、585のアミノ酸残基と17の分子内ジスルフィド結合と1つの遊離システインが含まれています。
アプリケーション
アルブミン溶液(ヒト)は、多形核細胞(PMN)培養におけるRPMI 1640培地のサプリメントとして使用されています。また、単球由来樹状細胞の分化と成熟のための培養培地としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヒト血清アルブミン(HSA)は、血液膠質浸透圧の制御に欠かせない役割を担っています。また、遷移金属の輸送や貯蔵など金属イオンの恒常性の維持にも役立っています。HSAは、幅広いイオンや分子と高い結合能を持つため、生物物理学、臨床、産業の分野において使用される効果的な分子カーゴやナノ媒体となります。ヒトアルブミンとウシアルブミンは、16%の窒素を持ち、タンパク質キャリブレーション試験でスタンダードとしてよく使用されています。ウエスタンブロットや酵素標識免疫吸着測定法(ELISA)の用途におけるブロッキング剤として使用されます。グロブリンフリーアルブミンは、その他のタンパク質が存在すべきではないアプリケーション(例:電気泳動)に適しています。
特徴および利点
  • 簡単に結晶化し、過剰量の酸性アミノ酸を含んでいます
  • 血清・血漿アルブミンは炭水化物を含んでおらず、存在するタンパク質の55~62%を占めています
  • 電荷質量比が高いため、アルブミンは水、Ca2+、Na+、K+、脂肪酸、ビリルビン、ホルモン、薬剤に結合します。
  • 脂肪酸フリーアルブミンの遊離疎水性領域は、組織培養内での脂質の可溶化に役立ちます
その他情報
詳細情報については、human serum albuminをご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6784-10ML:
A6784-50ML-PW:
A6784PROC:
A6784-BULK:
A6784-PH:
A6784-50ML:
A6784-VAR:
A6784-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samah Al-Harthi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 198, 110716-110716 (2019-06-04)
Human serum albumin (HSA) is a monomeric, globular, multi-carrier and the most abundant protein in the blood. HSA displays multiple ligand binding sites with extraordinary binding capacity for a wide range of ions and molecules. For decades, HSA's ability to
Juan C Segoviano-Ramirez et al.
Journal of diabetes research, 2020, 4827641-4827641 (2020-03-20)
Type 2 diabetes mellitus (DM2) is a disease that reports high morbidity and mortality rates worldwide. Between its complications, one of the most important is the development of plantar ulcers. The role of the polymorphonuclear cells (PMNs) is affected by