安全性情報
A7736
Sigma-Aldrich
アルブミン ヒト
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
別名:
Albagen, rHSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2936H4624N786O889S41
CAS番号:
分子量:
66471.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
アッセイ
≥90% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer ~67 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この組み換え体は吸収・分布・代謝・排泄(ADME)薬理研究、細胞培養、薬物送達研究、細胞の凍結保存における使用に推奨されています。
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは動物の体液および組織ならびに一部の植物種子に認められる、可溶性の単量体タンパク質です。血清アルブミンは、ステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンのキャリアタンパク質として機能します。血清アルブミンは、血液のコロイド浸透圧の調節にも重要です。
物性
N末端からのAspの単一欠損により構築される低アレルギー性コンストラクト。天然アルブミンに対する構造的同等性はX線結晶構造解析により確認されました。Asp欠損により、アルブミンの主な銅とニッケルの結合部位がなくなるため重要な抗原決定基が排除されます。ヒトアルブミンの最初の3つの残基は構造には関連していないと考えられています。また、Cys34でブロックすることで安定性、モノマー含有量、および均一性が向上します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
法的情報
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A7736-BULK:
A7736-VAR:
A7736-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mika Suga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1965, 35-48 (2019-05-10)
Cranial neural crest cells (NCCs) migrate to the branchial arches and give rise to the majority of cranial mesenchyme that eventually differentiates into odontoblasts, cartilage, craniofacial bone, and connective tissue; a subset of these cells differentiate into cranial ganglia. Here
Insights into the effects of N-glycosylation on the characteristics of the VC1 domain of the human receptor for advanced glycation end products (RAGE) secreted by Pichia pastoris.
Degani, et al.
Glycoconjugate Journal, 36, 27-38 (2020)
Francesco Scavello et al.
Aging, 11(6), 1648-1663 (2019-03-25)
The receptor for advanced glycation end-products (RAGE) recognizes several ligands involved in inflammatory diseases. Two circulating soluble isoforms exist: esRAGE derived from alternative splicing and cRAGE generated by the membrane-bound RAGE (FL-RAGE) proteolysis. Together, esRAGE and cRAGE constitute sRAGE and
Jay Jagannathan et al.
Journal of neurosurgery, 109(3), 547-552 (2008-09-02)
Convection-enhanced delivery (CED) is increasingly used to investigate new treatments for central nervous system disorders. Although the properties of CED are well established in normal gray and white matter central nervous system structures, the effects on drug distribution imposed by
Kah Yong Tan et al.
Cytotherapy, 17(8), 1152-1165 (2015-07-04)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are being investigated as potential cell therapies for many different indications. Current methods of production rely on traditional monolayer culture on tissue-culture plastic, usually with the use of serum-supplemented growth media. However, the monolayer culturing system