安全性情報
H4522
Sigma-Aldrich
ヒト血清
from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
別名:
ヒト血清, ヒト血漿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
human male plasma (Type AB)
品質水準
無菌性
sterile-filtered
組成
hemoglobin, ≤30 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒトAB血清は、次の目的で組織工学、移植、細胞治療用途に使用します。1)脂肪組織由来の間葉系幹細胞(MSC)、またはヒト骨髄由来の間葉系間質細胞の増殖。2)角膜縁上皮幹細胞移植片の継代、移植の標準化。3)造血幹細胞増殖培地における末梢血由来NK細胞のex vivo増殖。4)移植前ヒト膵島培養技術の向上。
ヒト血清は以下に使用されています:架橋酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)におけるTween®界面活性剤含有リン酸緩衝生理食塩水(PBST)の成分として、複雑な生体サンプルによるペーパーベースELISAアッセイの性能評価に用いる疑似生体サンプルとして、血清にスパイクされたNISTmAbに用いる標準曲線を生成するために一連の希釈率のベースラインサンプルを作成するための希釈剤として、および多数の骨髄腫(MM)患者サンプルMM2232のため
生物化学的/生理学的作用
ヒトAB血清は一般に、全血を自然に凝固させることによって得られます。これらは、抗凝固剤不使用(OTC)血清として知られています。凝固した全血から得られるヒト血清が推奨されるのは、最適な細胞増殖をもたらす高濃度で多種多様な増殖因子を含んでいるためです。血液型がAB型のドナーに由来するヒト血清には、AおよびBの両方の血液型抗原に特異的な抗体がありません。そのため、ヒト幹細胞株を含むさまざまな細胞培養タイプに適した汎用性の高いドナー血清となっています。
包装
本製品の充填に使用するボトルの供給が不足しているため、バッチごとにパッケージが異なる可能性があります。ボトルキャップ周りのシュリンクラップの有無は、製品の完全性/無菌性に影響しません’。
警告
各ドナ-を検査し、B型およびC型肝炎陰性を確認済みです。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)抗体のELISAも陰性です。 しかし、ヒト由来製品は潜在的に感染性とみなし、適切に取り扱う必要があります。
アナリシスノート
エンドトキシン試験済み
その他情報
本ヒト血清製品が濁ることは、珍しいことではありません。本製品はプール血清であり、濁りは血清中に脂質が存在していることを示しています。透明で脂質フリーのヒト血清製品は取り扱いがございません。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L 1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
H4522-100ML:
H4522-20ML:
H4522-100ML-PW:
H4522-VAR:
H4522-20ML-LBL:
H4522-20ML-PW:
H4522-100ML-LBL:
H4522-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Michelle Baker et al.
Scientific reports, 7(1), 8329-8329 (2017-08-23)
In worldwide conditions of increasingly antibiotic-resistant hospital infections, it is important to research alternative therapies. Bdellovibrio bacteriovorus bacteria naturally prey on Gram-negative pathogens, including antibiotic-resistant strains and so B. bacteriovorus have been proposed as "living antibiotics" to combat antimicrobially-resistant pathogens.
Jason P Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(33), 16541-16550 (2019-07-28)
Non-Hodgkin lymphomas (NHLs) make up the majority of lymphoma diagnoses and represent a very diverse set of malignancies. We sought to identify kinases uniquely up-regulated in different NHL subtypes. Using multiplexed inhibitor bead-mass spectrometry (MIB/MS), we found Tyro3 was uniquely
Ernest Y Lee et al.
Nature communications, 10(1), 1012-1012 (2019-03-06)
Amphiphilicity in ɑ-helical antimicrobial peptides (AMPs) is recognized as a signature of potential membrane activity. Some AMPs are also strongly immunomodulatory: LL37-DNA complexes potently amplify Toll-like receptor 9 (TLR9) activation in immune cells and exacerbate autoimmune diseases. The rules governing
Jun Young Park et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 12, 543-553 (2018-09-10)
Gemcitabine has been considered a first-line chemotherapy agent for the treatment of pancreatic cancer. However, the initial response rate of gemcitabine is low and chemoresistance occurs frequently. Aptamers can be effectively internalized into cancer cells via binding to target molecules
Lawrence Fong et al.
Cancer discovery, 10(1), 40-53 (2019-11-17)
Adenosine mediates immunosuppression within the tumor microenvironment through triggering adenosine 2A receptors (A2AR) on immune cells. To determine whether this pathway could be targeted as an immunotherapy, we performed a phase I clinical trial with a small-molecule A2AR antagonist. We
資料
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。