アプリケーション
ヒトAB血清は、次の目的で組織工学、移植、細胞治療用途に使用します。1)脂肪組織由来の間葉系幹細胞(MSC)、またはヒト骨髄由来の間葉系間質細胞の増殖。2)角膜縁上皮幹細胞移植片の継代、移植の標準化。3)造血幹細胞増殖培地における末梢血由来NK細胞のex vivo増殖。4)移植前ヒト膵島培養技術の向上。
包装
本品の包装に使用したボトルが不足しているため、包装はバッチごとに異なる場合があります。ボトルのキャップ周囲のシュリンクラップの有無は、製品の完全性/無菌性に影響を及ぼしません。
警告
ドナーはそれぞれELISA試験によりB型およびC型肝炎とヒト免疫不全ウイルス(HIV)の抗体に非反応性であることが確認されていますが、念のため、ヒト由来の製品は感染性についてご考慮の上、相応にお取り扱いください。
アナリシスノート
エンドトキシン試験済み
その他情報
本ヒト血清製品が濁ることは、珍しいことではありません。本製品はプール血清であり、濁りは血清中に脂質が存在していることを示しています。透明で脂質フリーのヒト血清製品は利用できません。
免責事項
研究用途に限ります。輸出入を含む科学目的の使用を意図するとき、この製品はフランスで規制されています(公衆衛生法典L第1211-1条2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を発注することで、あなたは適切な輸入許可を取得したことを確認します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
H6914-VAR:
H6914-100ML-PW:
H6914-100ML-LBL:
H6914-20ML-PW:
H6914-20ML:
H6914-BULK:
H6914-20ML-LBL:
H6914-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stroke, 48(9), 2419-2425 (2017-07-19)
Stroke diagnosis could be challenging in the acute phase. We aimed to develop a blood-based diagnostic tool to differentiate between real strokes and stroke mimics and between ischemic and hemorrhagic strokes in the hyperacute phase. The Stroke-Chip was a prospective
Epilepsia, 61(10), 2244-2253 (2020-08-29)
Blood biomarkers have not been widely investigated in poststroke epilepsy. In this study, we aimed to describe clinical factors and biomarkers present during acute stroke and analyze their association with the development of epilepsy at long term. A panel of
Cell systems, 8(4), 345-351 (2019-04-15)
High-grade serous ovarian carcinoma (HGSC) is the most common and lethal subtype of gynecologic malignancy in women. The current standard of treatment combines cytoreductive surgery and chemotherapy. Despite the efficacy of initial treatment, most patients develop cancer recurrence, and 70%
Analytica chimica acta, 882, 38-48 (2015-06-05)
Multiple reaction monitoring (MRM) is commonly used for the quantitative analysis of proteins during mass pectrometry (MS), and has excellent specificity and sensitivity for an analyte in a complex sample. In this study, a pseudo-MRM method for the quantitative analysis
Micromachines, 11(9) (2020-08-23)
Amyloid beta (aβ) 1-42, a peptide that is 1-42 amino acids long, is a major component of senile plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease. Aβ detection has become an essential antecedence to predict the declining mental abilities
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。