安全性情報
P9523
Sigma-Aldrich
血漿
from human
別名:
クエン酸血漿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
human
品質水準
形状
powder
含みます
4% trisodium citrate as anticoagulant
不純物
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血漿は血液およびリンパ液の液体部分で、容量のおよそ半分を占めます。血漿は血清とは異なり細胞を欠き、凝固していません。 抗凝固剤(9:1)を使用して採取した全血から、遠心分離で細胞および細胞細片を除去して調製されます。血漿中に存在する比較的多く見られるタンパク質としては、アルブミンおよびプレアルブミン、α1- 酸性糖タンパク質、トランスフェリン、リポタンパク質(HDL、LDL、VLDL)、免疫グロブリン、補体タンパク質および凝固タンパク質(トロンビン、プラスミノーゲン、フィブリノーゲン)などがあります。 クエン酸化血漿には、クエン酸(4%クエン酸三ナトリウム)が抗凝固剤として含まれています。
血漿には多様な機能を持つさまざまなタンパク質が含まれています。血漿タンパク質の主な機能として、コロイド浸透圧、pHおよび電解質バランスの維持、ならびに身体のさまざまな器官への金属イオン、脂肪酸、ステロイド、ホルモンおよび医薬品の輸送、ならびに組織栄養物としてのアミノ酸源、止血および血栓形成阻止、細胞活性の調節およびホルモンシグナル伝達を通しての機能、ならびに抗体および補体成分の作用による侵入に対する防御が挙げられます。
その他情報
この製品は、プールしたヒト血液から調製します。4%のクエン酸三ナトリウムを抗凝固剤として含みます。クローニングへの使用に関する検査で、この製品中の凝固因子は活性であることが示されています。しかし、存在する他の酵素が天然のものか変性しているかを確認する分析は行われていません。
調製ノート
クエン酸ベースの抗凝固剤を使用して標準的な産業的方法で採取された全血。 全血をプールした後、遠心分離します。 得られた血漿は、0.45 μmのフィルターでろ過し、指示された容量を凍結乾燥します。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P9523-PH:
P9523-BULK:
P9523-VAR:
P9523-1ML-PW:
P9523PROC:
P9523-5ML-PW:
P9523-5ML:
P9523-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
血清 ヒト lyophilized powder (from clotted whole blood)
Sigma-Aldrich
S2257
血清 ヒト
ヒト血清 NIST® SRM® 909c
NIST909C
ヒト血清
vibrant-m
BCR635
Human blood (Pb and Cd)
ヒト血清 Heat Inactivated, from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sigma-Aldrich
H3667
ヒト血清
Shu Hui Neo et al.
Scientific reports, 7(1), 16686-16686 (2017-12-02)
The preservation of nucleic acids from clinical samples is critical to facilitate accurate molecular diagnosis. The use of a paper matrix, Flinders Technology Associates (FTA) Elute cards, to archive DNA and viral RNA is well-documented. However, the feasibility of FTA
F Vida Zohoori et al.
Caries research, 53(3), 275-283 (2018-10-09)
The aim was to compare potential methods for fluoride analysis in microlitre-volume plasma samples containing nano-gram amounts of fluoride. Methods: A group of 4 laboratories analysed a set of standardised biological samples as well as plasma to determine fluoride concentration
Karin Löw et al.
PloS one, 15(5), e0231163-e0231163 (2020-05-06)
Examination of genetic polymorphisms in outbred wild-living species provides insights into the evolution of complex systems. In higher vertebrates, the proopiomelanocortin (POMC) precursor gives rise to α-, β-, and γ-melanocyte-stimulating hormones (MSH), which are involved in numerous physiological aspects. Genetic
Barbora Salovska et al.
Analytical chemistry, 93(6), 3103-3111 (2021-02-04)
The data-independent acquisition (DIA) performed in the latest high-resolution, high-speed mass spectrometers offers a powerful analytical tool for biological investigations. The DIA mass spectrometry (DIA-MS) combined with the isotopic labeling approach holds a particular promise for increasing the multiplexity of
Hyungjun Cho et al.
Nuclear medicine and biology, 84-85, 11-19 (2020-01-14)
Desferrioxamine (DFO) is conjugated to antibodies to chelate 89Zr for PET, but DFO forms a hexadentate complex with Zr4+ that exhibits instability contributing to bone uptake of 89Zr, while the cationic charge of the Zr4+-DFO complex may promote normal tissue