Merck
P2891
Sigma-Aldrich
血漿
from pig
別名:
クエン酸血漿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
pig
品質水準
フォーム
powder
含みます
3.8% trisodium citrate as anticoagulant
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血漿は、血液とリンパ液の液体成分で、その体積の約半分を構成します。血漿には細胞がなく、血清とは異なり、凝固していません。抗凝固剤(9:1)を用いて全血を採取し、遠心分離により細胞と細胞の残骸を取り除いて調製します。血漿に多くみられるタンパク質には、アルブミンとプレアルブミン、α1-酸性糖タンパク質、トランスフェリン、リポタンパク質(HDL、LDL、VLDL)、イムノグロブリン、補体タンパク質、凝固タンパク質(トロンビン、プラスミノーゲン、フィブリノーゲン)などがあります。クエン酸血漿は、抗凝固剤としてクエン酸(3.8%クエン酸三ナトリウム)を含有します。
血漿は、多様な機能を有する様々なタンパク質を含有します。血漿タンパク質の主な機能を挙げると、次のとおりです。膠質浸透圧、pH、電解質平衡の維持。金属イオン、脂肪酸、ステロイド、ホルモン、薬剤の体内の様々な臓器への輸送。組織の栄養分にするためのアミノ酸源としての使用。止血、血栓症の予防。ホルモンのシグナル伝達による細胞の活性、機能の制御。抗体、補体成分の作用による侵入の防御。
アプリケーション
Plasma was used as a negative control to analyze porcine immunoglobulins in diets and faeces, using a modified radial immunodiffusion method.
その他情報
本製品はプールされたブタ血液から調製されます。抗凝固剤として3.8%クエン酸三ナトリウムを含有します。凝固検査では、本製品の凝固因子が活性であることを示しています。ただし、他に存在する酵素が未変性なのか、変性したのか判断する分析は行っていません。得られた血漿を0.45ミクロンフィルターで濾過し、表示量から凍結乾燥しています。
調製ノート
Whole blood collected with anticoagulants (9:1), pooled, and centrifuged. The resulting plasma is 0.45 μm filtered and lyophilized from the indicated volumes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P2891-2ML:
P2891PROC:
P2891-2ML-PW:
P2891-10ML-PW:
P2891-VAR:
P2891-PH:
P2891-10ML:
P2891-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ヒト血清 from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sigma-Aldrich
H4522
ヒト血清
Porcine immunoglobulins survival in the intestinal tract of adult dogs and cats fed dry food kibbles containing spray-dried porcine plasma (SDPP) or porcine immunoglobulin concentrate (PIC)
Rodriguez C, et al.
Korean journal for food science of animal resources, 139(3-4), 201-211 (2007)
Qian He et al.
Biosensors & bioelectronics, 154, 112068-112068 (2020-02-15)
Here we report the development of a high throughput, all-solution phase, and isothermal detection system for African Swine Fever Virus (ASFV). CRISPR-Cas12a programmed with a CRISPR RNA (crRNA) is used to detect ASFV target DNA. Upon ASFV DNA binding, the
A I Potapovich et al.
British journal of pharmacology, 158(5), 1236-1247 (2009-09-30)
The immunomodulatory effects of alpha-fetoprotein (AFP) on lymphocytes and macrophages have been described in vitro and in vivo. Recombinant forms of human AFP have been proposed as potential therapeutic entities for the treatment of autoimmune diseases. We examined the effects
Kumar Sachin Singh et al.
Nature, 589(7843), 597-602 (2020-12-29)
Isoprenoids are vital for all organisms, in which they maintain membrane stability and support core functions such as respiration1. IspH, an enzyme in the methyl erythritol phosphate pathway of isoprenoid synthesis, is essential for Gram-negative bacteria, mycobacteria and apicomplexans2,3. Its