Merck
12731C
Sigma-Aldrich
ブタ血清
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
pig sera, pig serum, porcine sera
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
Porcine
品質水準
無菌性
sterile-filtered
組成
hemoglobin, ≤50 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤50 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Porcine Serum has been used as a negative control to block fluorescein isothiocyanate (FITC) labeled hepatitis C virus (HCV) virus-like particles (VLP) in flow cytometry assay.
調製ノート
Collected from adult animals.
アナリシスノート
Endotoxin tested
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
12731C-100ML:
12731C-1000ML:
12731C-500ML:
12731C-3000ML:
12731C-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Simon Collett et al.
Journal of colloid and interface science, 592, 371-384 (2021-03-08)
Cell cultures have been successfully used to study hepatitis C virus (HCV) for many years. However, most work has been done using traditional, 2-dimensional (2D) cell cultures (cells grown as a monolayer in growth flasks or dishes). Studies have shown
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。