安全性情報
P9783
Sigma-Aldrich
ブタ血清
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
ブタ血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
Porcine
品質水準
無菌性
sterile-filtered
組成
hemoglobin, ≤50 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤20 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
ブタ血清は、血清アミロイドA(SAA)、C-反応性タンパク質(CRP)、ハプトグロビン(Hp)、およびブタの主要急性期タンパク質(pig-MAP)で構成されています。
アプリケーション
ブタ血清は、以下の用途に使用されています:
  • リポフェクタミンで被覆されたアデノ随伴ウイルス(AAV)の中和に
  • ラットの肝線維症を誘発するために
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)における標準的なネガティブ参照物質として
  • A. actinomycetemcomitans株を培養するための0.6%酵母エキス(TSBYE)を加えたトリプチカーゼダイズ液体培地の1成分として
生物化学的/生理学的作用
ブタ血清急性期タンパク質(APP)は、加齢に伴い上昇を示します。ブタ膵島細胞の培養に使用されます。
調製ノート
成体から採取しています。
アナリシスノート
エンドトキシン試験済み
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9783PROC:
P9783-VAR:
P9783-PH:
P9783-6X500ML:
P9783-1L:
P9783-BULK:
P9783-100ML:
P9783-10L:
P9783-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Inactivated ORF virus shows antifibrotic activity and inhibits human hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) replication in preclinical models
Paulsen D, et al.
PLoS ONE, 8(9), e74605-e74605 (2013)
Improvement of porcine islet culture with porcine serum.
K Sakamoto et al.
Transplantation proceedings, 30(2), 391-392 (1998-04-09)
Oligonucleotide conjugated multi-functional adeno-associated viruses
Katrekar D, et al.
Scientific reports, 8(1), 3589-3589 (2018)
Major acute phase proteins in pig serum from birth to slaughter
Pomorska-Mol M, et al.
Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 56(4), 553-557 (2012)
Identification of a major antibody binding epitope in the non-structural protein 3D of foot-and-mouth disease virus in cattle and the development of a monoclonal antibody with diagnostic applications
Yang M, et al.
Journal of Immunological Methods, 321(1-2), 174-181 (2007)
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。