安全性情報
P2918
Sigma-Aldrich
ヒト血清
from platelet poor human plasma, sterile-filtered, (mycoplasma tested, virus tested)
別名:
ヒト血清, ヒト血漿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
human
無菌性
sterile-filtered
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
(mycoplasma tested, virus tested)
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血清は、血液の液体部分で、血漿を含みフィブリノゲンは含みません。
アプリケーション
ヒト血清は、次の用途で使用されています:
  • 血清学的抗体検査のための、COVID-19患者検体を模倣するヒト血清サンプルの調製
  • ヒト人工多能性幹細胞(hiPS)からhiPS- 脳毛細血管内皮細胞(BMEC)へ分化させるための培地サプリメントとして
  • トランスジェニック Plasmodium falciparum (熱帯熱マラリア原虫)クローンの培養
  • 血清サンプル中の遺伝子組換え P. falciparum 寄生虫のL-乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)の電気化学的応答の評価
  • 血小板由来増殖因子(PDGF)精製アッセイ
乏血小板血漿(PPP)由来のヒト血清は、血小板溶解液が、関節軟骨細胞やヒト皮膚線維芽細胞など諸細胞の増殖に及ぼす影響を研究するのに有用です。血小板由来成長因子(PDGF)の精製アッセイにも使用します。
生物化学的/生理学的作用
血清は、基礎培地や従来の医用細胞培養培地のサプリメントとして機能します。 in vitroで正常な細胞増殖を誘発する微量栄養素、シグナル伝達分子、増殖因子、およびホルモンの供給源として機能します。乏血小板欠乏血漿(PPP)由来ヒト血清は、関節軟骨細胞やヒト皮膚線維芽細胞などの細胞の増殖に対する血小板溶解物の効果の研究で有用です。
アナリシスノート
エンドトキシン試験済み
その他情報
このヒト血清製品では、凍結解凍サイクル後に時に白色沈殿物が形成されることがあります。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
P2918PROC:
P2918-BULK:
P2918-VAR:
P2918-20ML:
P2918-20ML-PW:
P2918-PH:
P2918-100ML-PW:
P2918-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Physiology, Blood Plasma null
Aver Hemben et al.
Talanta, 187, 321-329 (2018-06-02)
This paper describes the development of an affinity sensor for the detection of Plasmodium falciparum parasite lactate dehydrogenase (pLDH) as one of the biomarkers used for malaria detection. The gold sensor was functionalised with anti-pLDH after cleaning the electrode surface
Edward N O'Neill et al.
Comprehensive reviews in food science and food safety, 20(1), 686-709 (2020-12-17)
Innovation in cultivated meat development has been rapidly accelerating in recent years because it holds the potential to help attenuate issues facing production of dietary protein for a growing world population. There are technical obstacles still hindering large-scale commercialization of
Marie Piantino et al.
Materials today. Bio, 14, 100232-100232 (2022-03-22)
The blood-brain barrier (BBB), a selective barrier formed by brain microvascular endothelial cells (BMEC), represents a major challenge for the efficient accumulation of pharmaceutical drugs into the brain. The receptor-mediated transcytosis (RMT) has recently gained increasing interest for pharmaceutical industry
Y Umeno et al.
Journal of cell science, 94 ( Pt 3), 567-575 (1989-11-01)
We examined the proliferative behaviour in tertiary culture cells of human skin fibroblasts (HSF) as well as cells of the rat 3Y1 diploid fibroblast line placed on a plastic substratum in a nutrient-rich medium containing high concentrations of platelet-poor plasma
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。