包装
pkg of 3 x 2 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
ヒト血清標準物質(SRM)は、主に、ヒト血清中の規定された成分を測定するための分析方法の検証において使用することを意図しています。このSRMは、社内管理物質に値を割り当てるときの品質保証にも使用できます。
特徴および利点
- 認証値は、質量濃度(ミリグラム/デシリットル、マイクログラム/デシリットル、ナノグラム/ミリリットル、またはグラム/リットル)および量濃度(ナノモル/リットルまたはマイクロモル/リットル)の両方で表された物質量と質量に関して、国際単位系(SI)にトレース可能です。
その他情報
- 有効期限、安全性、使用法、保管方法に関する情報は、証明書を参照してください。
- 生体材料、廃棄、輸送情報に関する注釈は、SDSで入手できます。
以下に記載する分析物に関して認証されています。
コレステロール、クレアチニン、グリセリド、尿素、カルシウム(Ca)、塩化物(Cl)、マグネシウム(Mg)、カリウム(K)、ナトリウム(Na)、鉄(Fe)、セレン(Se)、トランスフェリン(Tf)
参照/情報値が以下の分析物に関して提供されています。
総タンパク質、ディシアロ Tf、トリシアロ Tf、テトラシアロ Tf、ペンタシアロ Tf、ヘキサシアロ
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
コレステロール、クレアチニン、グリセリド、尿素、カルシウム(Ca)、塩化物(Cl)、マグネシウム(Mg)、カリウム(K)、ナトリウム(Na)、鉄(Fe)、セレン(Se)、トランスフェリン(Tf)
参照/情報値が以下の分析物に関して提供されています。
総タンパク質、ディシアロ Tf、トリシアロ Tf、テトラシアロ Tf、ペンタシアロ Tf、ヘキサシアロ
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
アナリシスノート
エンドトキシン試験済み
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST909C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mahmoud Elhusseiny Mostafa et al.
Journal of chromatography. A, 1670, 462952-462952 (2022-03-27)
LC-MS metabolomic analysis in complex biological matrices may be complicated by degeneracy when using large-bore columns. Degeneracy is the detection of multiple mass spectral peaks from the same analyte due to adduction of salts to the metabolite, dimerization, or loss
High-sensitivity programmable flow method for assessment of total antioxidant capacity in biological samples
Sara S. M, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 261-266 (2016)
Sara S Marques et al.
International journal of molecular sciences, 15(7), 11387-11402 (2014-06-27)
Total antioxidant capacity assays are recognized as instrumental to establish antioxidant status of biological samples, however the varying experimental conditions result in conclusions that may not be transposable to other settings. After selection of the complexing agent, reagent addition order