認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR638
BCR638
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
BCR638-1EA:
試験成績書(COA)