安全性情報
C3160
Sigma-Aldrich
補体C5 ヒト血清由来
≥90% (SDS-PAGE), >100,000 C5H50 units/mg protein
別名:
C5 human, Complement C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.71
由来生物
human serum
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
solution
比活性
>100,000 C5H50 units/mg protein
濃度
1 mg/mL in PBS, pH 7.2
テクニック
activity assay: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... C5(727)
アプリケーション
補体C5は補体経路の最終段階に不可欠な成分です。具体的には、C5は走化性、炎症、および膜侵襲複合体(MAC)形成の開始に関与するC5aおよびC5bに切断されます。補体C5を阻害する薬剤は、発作性夜間血色素尿症(PNH)患者に使用され、血管内溶血を軽減することにより血栓性合併症を軽減します。
生物化学的/生理学的作用
補体成分C5は、独特な経路でカスケード調節されたコンベルターゼ酵素によって処理されます。マルチサブユニット触媒錯体は、最初はC5に対してわずかな活性しか示さない代わりにC3を切断します。C3切断の生成物であるC3bが錯体に共有結合すると、C5に対する特異性が1000倍変化します。
品質
高感度溶血アッセイにおいて有効です。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer補体経路をご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
C3160-.1MG-LBL:
C3160-.1MG-PW:
C3160-.1MG:
C3160-BULK:
C3160-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The role of complement inhibition in PNH.
Hillmen P.
Hematology / the Education Program of the American Society of Hematology. American Society of Hematology. Education Program, 2008(1), 116-123 (2008)
A M Risitano et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 11(6), 528-535 (2011-05-13)
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) is a hematological disorder characterized by complementmediated hemolytic anemia, thrombophilia and bone marrow failure. The clinical hallmark of PNH is evident chronic hemolysis due to the absence of the complement regulators CD55 and CD59 on PNH
Peter Hillmen et al.
The New England journal of medicine, 350(6), 552-559 (2004-02-06)
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) arises from a somatic mutation of the PIG-A gene in a hematopoietic stem cell and the subsequent production of blood cells with a deficiency of surface proteins that protect the cells against attack by the complement