Merck
RAB0631
Sigma-Aldrich
Human C5a / Complement C5a ELISA Kit
for serum, plasma, and cell culture supernatants
別名:
Complement C5a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 31 pg/mL
standard curve range: 31.25-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... C5(727)
詳細
Human complement 5a (C5a) is generated during complement activation from the α-chain of complement C5. It binds to a signaling G-protein coupled receptor (GPCR), inducing neutrophil chemotaxis and endothelial cell activation. C5a also triggers an oxidative burst in macrophages and neutrophils and induces release of histamine in basophils and mast cells.
The antibody pair provided in this kit recognizes human Complement Component C5a.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Immune Responses to Biosurfaces: Mechanisms and Therapeutic Interventions (2015)
Cynthia Owsley et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(8), 4776-4789 (2014-05-24)
Delayed rod-mediated dark adaptation (DA) is characteristic of early age-related macular degeneration (AMD) and also can be observed in some older adults in normal macular health. We examine cross-sectional associations between rod-mediated DA and risk factors for AMD in older
Complement System Part II: Role in Immunity
Nicolas S M, et al.
Frontiers in Immunology, 6, 257-257 (2015)
Molecular and expression analysis of complement component C5 in the nurse shark (Ginglymostoma cirratum) and its predicted functional role.
Matthew G, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 27(1), 40-49 (2009)
New developments in C5a receptor signaling
Sarma J V and Peter A W
Cell health and cytoskeleton, 4, 73-82 (2012)