Merck
RAB0096
Sigma-Aldrich
Human C-Reactive Protein ELISA Kit(ヒトC-反応性タンパク質ELISAキット)
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
CRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 34 pg/mL
standard curve range: 34.29-25000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CRP(1401)
詳細
ヒトCRP(C反応性タンパク質)ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、血清、血漿、細胞培養上清および尿中のヒトCRPを定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイです。
免疫原
組換えヒトCRP
アプリケーション
Human C-Reactive Protein ELISA Kit(ヒトC反応性タンパク質ELISAキット)は、血清中のC反応性タンパク質(CRP)レベルの測定に使用されています
生物化学的/生理学的作用
C-反応性タンパク質(CRP)はペントラキシンタンパク質ファミリーの一部であり、肝臓で合成されます。全身性炎症のマーカーであり、アテローム性動脈硬化、脳卒中および心筋梗塞にも役割を果たしていることがあります。CRPのレベルは、組織の損傷および外傷の際に上昇します。本タンパク質はオプソニンとして機能し、腫瘍細胞膜表面のリン脂質に結合します。これにより、腫瘍細胞の溶解に至る場合があります。また、CRPは加齢黄斑変性(AMD)のバイオマーカーでもあります。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Azza M Elamir et al.
Biomedical reports, 15(5), 93-93 (2021-10-12)
The aim of the present study was to detect the serum levels of long non-coding RNA (lncRNA) growth arrest-specific 5 (GAS5) in patients with rheumatoid arthritis (RA) and healthy controls, and determine the association between the rs2067079, rs6790, and rs17359906
Ying Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 585-591 (2018-02-02)
The objective of the present study was to investigate the role of Toll-like receptor (TLR)-9 in B lymphocyte stimulating factor (BLyS)-induced systemic lupus erythematosus (SLE) in mice. The anti-double stranded (ds)DNA antibody titer, levels of complement proteins (C3 and C4)
Biomarker and shear stress in secondary pediatric pulmonary hypertension
Pektacs A, et al.
Turkish Journal of Medical Sciences, 47(6), 1854-1860 (2017)
Adsorbing/dissolving Lyoprotectant Matrix Technology for Non-cryogenic Storage of Archival Human Sera
Solivio MJ, et al.
Scientific Reports, 6, 24186-24186 (2016)
Is C-reactive protein a marker of obstructive sleep apnea?
Kun Li
Medicine (2017)