Merck
RAB0001
Sigma-Aldrich
ヒトIgG ELISAキット
for serum, plasma
別名:
IgG, Immunoglobulin-G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
このELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、血清、血漿、細胞培養上清、尿、または細胞/組織ライセートなどの生体サンプル中の標的タンパク質を定量的に測定するために使用できる、in vitro酵素結合免疫吸着アッセイキットです。このアッセイでは、特異的捕捉抗体を96ウェルプレートにコーティングします。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属しており、定常(C)領域においてγ-重鎖から成ります。IgG は広く発現する血清抗体です。IgG の単量体構造は、2つの同一の重鎖およびそれぞれ50kDaおよび25kDaの分子量を持つ2つの同一の軽鎖の構成要素です。この抗体の一次構造は2つの重鎖を結合するジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖を結合し、、鎖内部に存在します。IgGはさらに、それぞれγ1、γ2、γ3、およびγ4という名の異なる重鎖を有する4つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2、IgG3およびIgG4に細分されます。IgG は産生され、新生児期細胞レパートリーでの主なリンパ球であるCD5+B細胞から放出されます。母親の IgG は胎盤を越えて胎児に輸送される唯一の抗体です。母親の IgG は受動的に乳児に免疫性を与えます。
免疫原
組換えヒトIGG
アプリケーション
ヒトIgG ELISAキットは、新生児の血清サンプルの総IgG抗体濃度を測定するために使用されています。また、血清免疫グロブリンG(IgG)を測定するためのミクロビーズインジェクション分光測定(μ-BIS)-ラボ-オン-バルブ(LOV)法のバリデーションにも使用されています。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Franck P Dupuy et al.
mBio, 10(6) (2019-12-19)
Measuring Envelope (Env)-specific antibody (Ab)-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)-competent Abs in HIV+ plasma is challenging because Env displays distinctive epitopes when present in a native closed trimeric conformation on infected cells or in a CD4-bound conformation on uninfected bystander cells. We
Norio Hanata et al.
Frontiers in immunology, 11, 1095-1095 (2020-07-14)
Peptidylarginine deiminase 4 (PAD4), encoded by PADI4, plays critical roles in the immune system; however, its contribution to the pathogenesis of lupus nephritis remains controversial. The pathological roles of PAD4 were investigated in lupus model mice. An imiquimod (IMQ)-induced lupus
Narmeen Mallah et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 860-860 (2020-07-14)
Despite the wide benefits of aspirin and its cost-effectiveness, aspirin prescriptions have been reduced due to idiosyncratic responses in susceptible individuals. Low-dose aspirin and single-nucleotide polymorphisms (SNPs) are independently associated with increased risk of gastrointestinal hemorrhage; however, to-date, no studies
Santa Rasa-Dzelzkaleja et al.
Brain sciences, 10(5) (2020-05-15)
Human herpesviruses (HHV)-6A, HHV-6B and HHV-7 are considered to be involved in the pathogenesis of epilepsy, a common neurological disorder. The objective of this study was to determine the association of roseoloviruses infection with epilepsy. 53 epilepsy patients and 104
Phoebe E Lewis et al.
Vaccines, 8(2) (2020-06-11)
Studies have shown that blockade of CTLA-4 promoted the expansion of germinal center B-cells in viral infection or immunization with model antigens. Few studies have evaluated the immunological consequences of CTLA-4 blockade during immunization against relevant vaccine candidates. Here, we