安全性情報
C1688
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗C-反応性タンパク質 マウス宿主抗体
clone CRP-8, ascites fluid
別名:
抗CRP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CRP-8, monoclonal
分子量
antigen 24 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:40,000
western blot: 1:200
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CRP(1401)
関連するカテゴリー
詳細
C-反応性蛋白(CRP)はペントラキシンファミリーのタンパク質の1つであり、肝臓で合成されます。PTX1という別名でも知られています。CRP遺伝子は、ヒト染色体1q23.2に位置します。
特異性
この抗体は、変性、還元処理したCRPの24 kDaサブユニットに存在するエピト-プを認識します。ヒト血清アミロイドP成分(SAP)、ヒトハプトグロビン、ヒトα1酸性糖タンパク質やヒトIgG、カブトガニ(Limulus)由来CRPに対する交差反応性はありません。
免疫原
ヒトC反応性タンパク質。
アプリケーション
  • モノマーCRPの同定のため、免疫ブロッティングアッセイで使用されています。
  • 時間分解蛍光アッセイ
マウスで産生されるモノクローナル抗C-反応性蛋白抗体は以下の用途に適しています:
  • ドットブロット解析
  • 作業希釈率1:40,000における間接ELISA
  • 作業希釈率1:200におけるウェスタンブロット法
生物化学的/生理学的作用
C-反応性蛋白(CRP)は、必須の捕捉活性および代謝活性を示し、防御機序にも関連します。ホスホコリン(PC)を含むカルシウム依存性外因性分子および自己由来分子に結合することによって、補体経路を活性化させます。病原作用を有すると考えられ、肝細胞癌(PCC)患者における実用的な予後予測マーカーです。 CRPは、下部尿路感染よりも急性腎盂腎炎に対する診断的価値の方が優れています。そのため、上部尿路感染と下部尿路感染の鑑別に役立ちます。心血管疾患のリスクの予測に最も優れていると考えられています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1688-.5ML:
C1688-.2ML:
C1688-BULK:
C1688-100UL:
C1688-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rui-Ying Xu et al.
BMC urology, 14, 45-45 (2014-06-03)
Urinary infections are a common type of pediatric disease, and their treatment and prognosis are closely correlated with infection location. Common clinical manifestations and laboratory tests are insufficient to differentiate between acute pyelonephritis and lower urinary tract infection. This study
J M Gould et al.
Infection and immunity, 69(3), 1747-1754 (2001-02-17)
C-reactive protein (CRP) is a normal constituent of human sera synthesized by hepatocytes and induced by proinflammatory cytokines. The function of this acute-phase reactant includes activation of complement and enhancement of opsonophagocytosis. CRP binds to phosphorylcholine (ChoP), a constituent of
Eun Na Kim et al.
PloS one, 16(8), e0245361-e0245361 (2021-08-25)
The molecular mechanisms of the degeneration of the aortic wall in abdominal aortic aneurysm (AAA) are poorly understood. The monomeric form of C-reactive protein (mCRP) is deposited in damaged cardiovascular organs and aggravates the prognosis; however, it is unknown whether
Sara Romero-Vázquez et al.
Aging, 12(14), 13905-13923 (2020-07-17)
The retinal pigment epithelium (RPE) is considered one of the main targets of age-related macular degeneration (AMD), the leading cause of irreversible vision loss among the ageing population worldwide. Persistent low grade inflammation and oxidative stress eventually lead to RPE
Eun Na Kim et al.
Journal of chest surgery, 54(1), 9-16 (2021-03-27)
The deposition of monomeric C-reactive protein (mCRP) in the myocardium aggravates ischemia-reperfusion injury (IRI) and myocardial infarction. Ischemic preconditioning (IPC) is known to protect the myocardium against IRI. We evaluated the effects of IPC on myocardium upon which mCRP had