Merck
C4063
Sigma-Aldrich
C反応性たんぱく質 ヒト血漿由来
buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human fluids
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-GE)
フォーム
buffered aqueous solution
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... CRP(1401)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C反応性たんぱく質(CRP)は、ペントラキシンファミリーに属するホモペンタマーたんぱく質です。肝臓の肝細胞、平滑筋細胞、マクロファージ、脂肪細胞で生成されます。CRP遺伝子はヒト染色体1q23.2にあります。
アプリケーション
ヒト体液由来のC反応性たんぱく質は以下に使用されています。
  • 好中球細胞外トラップ(NET)に依存した、五量体CRP(pCRP)由来の単量体CRP(mCRP)生成の調査
  • 虚血再灌流障害がある心筋の危険領域(AAR)に対するその効果の評価
  • 活性酸素種(ROS)の細胞内レベルの測定。
生物化学的/生理学的作用
C反応性たんぱく質(CRP)は、アポトーシス、食作用、一酸化窒素(NO)の放出、およびサイトカイン(インターロイキン-6、腫瘍壊死因子-αなど)の分泌に重要な役割を果たします。CRPは、心血管疾患、関節リウマチ、およびがんのマーカーとして機能します。
C反応性たんぱく質(CRP)は急性期たんぱく質です。アテローム性動脈硬化症患者の血清レベルから、心筋梗塞(MI)および脳卒中リスクの増加が予測できます。サイトカインIL-6は、CRPを含む急性期たんぱく質の肝細胞分泌における重要なメディエーターであると考えられます。CRPは、微生物多糖類および損傷細胞に露出した配位子に結合して先天性免疫を媒介します。結合によって古典的な補体経路が活性化されます(C5~9ではなく、C1、C4、C2、C3)。担体のオプソニン化によって貪食細胞がそれらを取り込み、炎症反応が制限されます。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
その他情報
CRPはヒト体液(腹水/胸膜)から単離されます。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含有する、pH 7.8~8.2の0.02 M Tris、0.28 M塩化ナトリウム、0.005 M塩化カルシウムの溶液
アナリシスノート
タンパク量はLowry法で測定
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
C4063-BULK:
C4063-1MG:
C4063-VAR:
C4063-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C-reactive protein promotes atherosclerosis by increasing LDL transcytosis across endothelial cells
Bian F, et al.
British Journal of Pharmacology, 171(10), 2671-2684 (2014)
Julio A Chirinos et al.
The New England journal of medicine, 370(24), 2265-2275 (2014-06-12)
Obesity and obstructive sleep apnea tend to coexist and are associated with inflammation, insulin resistance, dyslipidemia, and high blood pressure, but their causal relation to these abnormalities is unclear. We randomly assigned 181 patients with obesity, moderate-to-severe obstructive sleep apnea
Acute osteomyelitis in children.
Heikki Peltola et al.
The New England journal of medicine, 370(4), 352-360 (2014-01-24)
Yoshiko Fujita et al.
Clinical chemistry, 55(2), 285-294 (2008-12-17)
C-reactive protein (CRP) exerts biological activity on vascular endothelial cells. This activity may promote atherothrombosis, but the effects of this activity are still controversial. Lectin-like oxidized LDL receptor-1 (LOX-1), the oxidized LDL receptor on endothelial cells, is involved in endothelial
Sofia Ramiro et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(8), 1455-1461 (2014-05-09)
To analyse the long-term relationship between disease activity and radiographic damage in the spine in patients with ankylosing spondylitis (AS). Patients from the Outcome in AS International Study (OASIS) were followed up for 12 years, with 2-yearly clinical and radiographic assessments.