Merck
M8642
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (全分子) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
Anti-mouse antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
200
300
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
テクニック
Ouchterlony double diffusion: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系に最も豊富にある血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血中と細胞外液中に見られ、細菌、真菌およびウイルスに起因する感染症から保護します。母体IgGは、新生児の感染に対する免疫防御に不可欠な胎盤を通して胎児に移行します。
抗マウスIgG(全分子)抗体は、IgG1、G2a、G3、マウスIgM、IgAを認識します。アフィニティー分離された抗体の同一性と純度は、免疫電気泳動で決定されます。
免疫原
プールされた正常マウス血清です。
アプリケーション
抗マウスIgG(全分子)抗体は、1:1000の使用希釈率での免疫ブロッティングで二次抗体として使われました。抗体は、さまざまな研究においてELISAとRIAで使用されました。
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
酵素結合抗体免疫吸着アッセイ(1報)
物理的形状
凍結乾燥品 (0.01Mリン酸ナトリウム, 0.015 M塩化ナトリウム溶液, pH 7.2)。
再構成
0.135M NaClで復元して下さい。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kristian M Forbes et al.
PloS one, 9(3), e91113-e91113 (2014-03-14)
Marked variation occurs in both seasonal and multiannual population density peaks of northern European small mammal species, including voles. The availability of dietary proteins is a key factor limiting the population growth of herbivore species. The objective of this study
N D Francis et al.
Journal of clinical pathology, 41(8), 900-903 (1988-08-01)
The use of a new monoclonal antibody, BF1, which reacts in routinely fixed tissues, directed against the beta chain of the T cell antigen receptor was assessed to determine its reactivity in a variety of normal tissues as well as
Phase dependence in winter physiological condition of cyclic voles
Huitu O et al
Oikos, 116, 565-577 (2007)
Govert J van Dam et al.
Experimental parasitology, 135(2), 274-282 (2013-07-16)
An earlier reported laboratory assay, performed in The Netherlands, to diagnose Schistosoma infections by detection of the parasite antigen CAA in serum was converted to a more user-friendly format with dry reagents. The improved assay requires less equipment and allows
Jusung Oh et al.
Theranostics, 8(12), 3189-3197 (2018-06-23)
The immunochromatographic (ICA) assay is a highly promising platform for rapid and simple detection of C-reactive protein (CRP) which is an indicator of the different phases of various diseases, as well as of inflammation and infection. However, the hook effect