結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:40,000 using using 5 μg/ml of mouse IgG for coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-160,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgG抗体は、2本のポリペプチド鎖(軽鎖および重鎖)から構成される糖タンパク質で、それぞれ可変ドメインと不変ドメインを有します。IgG抗体の可変領域は抗原に対して特異的で、高度に保護されています。
抗マウスIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、すべてのマウスIgGサブクラスに特異的です。IgGは、分画とイオン交換クロマトグラフィーによりマウス血清から精製されます。次に、精製されたIgGを、0.2%グルタルアルデヒドとのタンパク質架橋結合によりペルオキシダーゼに結合させます。
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A9044-10ML:
A9044-BULK:
A9044-2ML:
A9044-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。