由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
direct ELISA: 1:50,000
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗体は、免疫特異的精製によりヤギ抗マウスIgG抗血清から単離され、マウスIgGのFcフラグメントに特異的に結合しない免疫グロブリンなど基本的にすべてのヤギ血清タンパク質を除去します。0.2%グルタルアルデヒドとのタンパク質架橋により、抗マウスIgGをペルオキシダーゼに結合させます。抗体調製物をヒトIgGで固相吸着させて、組織や細胞調製物の交差反応性を最小限に抑えます。
免疫原
アプリケーション
- ウエスタンブロット
- 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)および
- 間接免疫ペルオキシダーゼアッセイ(IIPA)
物理的形状
調製ノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A0168-BULK:
A0168-VAR:
A0168-1ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。