Merck
A8924
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (全分子)-ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
以下との反応禁止
rat
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イムノグロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質性の抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1はマウスにおける補体結合反応を調節します。
ヤギ抗マウスIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体は、マウスIgに結合しますが、ラット血清タンパク質とは反応しません。
免疫原
精製マウスIgG(全分子)
アプリケーション
ヤギで作製された抗マウスIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、検出抗体がマウス由来である直接ELISAで二次抗体として使用できます。
ヤギ抗マウスIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、ELISA(1:10,000)および免疫ブロット(1:2,500)の分析に使用されています。
その他情報
本抗体は、ラット血清タンパク質で吸収済です。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01 Mりん酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)。
調製ノート
A8924抗マウスIgG(全分子)ペルオキシダーゼコンジュゲートは、アフィニティー単離されたヤギポリクローナル抗体であり、ラットの血清タンパク質に吸着されました。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A8924-.25ML:
A8924-1ML:
A8924-VAR:
A8924-BULK:
A8924-.5ML:
A8924PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lukas Bossaller et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(4), 1044-1053 (2016-06-30)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic, life-threatening autoimmune disorder, leading to multiple organ pathologies and kidney destruction. Analyses of numerous murine models of spontaneous SLE have revealed a critical role for endosomal TLRs in the production of autoantibodies and
Miriam A Balderas et al.
Infection and immunity, 84(12), 3408-3422 (2016-09-21)
Bacillus anthracis is a sporulating Gram-positive bacterium that is the causative agent of anthrax and a potential weapon of bioterrorism. The U.S.-licensed anthrax vaccine is made from an incompletely characterized culture supernatant of a nonencapsulated, toxigenic strain (anthrax vaccine absorbed
C R Woodman et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 91(3), 1091-1098 (2001-08-18)
We tested the hypothesis that hindlimb unweighting (HLU) decreases endothelium-dependent vasodilation and expression of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and superoxide dismutase-1 (SOD-1) in arteries of skeletal muscle with reduced blood flow during HLU. Sprague-Dawley rats (300-350 g) were exposed
Mehmet I Cosacak et al.
Scientific reports, 7(1), 12959-12959 (2017-10-13)
Microtubule-associated TAU protein is a pathological hallmark in Alzheimer's disease (AD), where hyperphosphorylation of TAU generates neurofibrillary tangles. To investigate the effects of TAU in a regenerative adult vertebrate brain system, we generated a cre/lox-based transgenic model of zebrafish that
Cassy M Spiller et al.
Molecular oncology, 10(4), 526-537 (2015-12-15)
Type II germ cell tumors arise after puberty from a germ cell that was incorrectly programmed during fetal life. Failure of testicular germ cells to properly differentiate can lead to the formation of germ cell neoplasia in situ of the