Merck
A7030
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
由来
USA origin
濃度
≥95% protein
遊離脂肪酸含有量
≤0.02%
テクニック
ELISA: suitable
blood typing: suitable
ligand binding assay: suitable
不純物
essentially globulin free
損失
≤5%
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
protease ≤0.005 U/mg
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミンは、血液膠質浸透圧の制御に重要な役割を有するタンパク質です。583個のアミノ酸で構成される水溶性タンパク質であり、 BSAの分子量(計算値)は66,430 Daltonです。6つのαヘリックスが、BSAの3つの相同性ドメインを形成しています。BSAは、pH依存的に可逆的な立体構造的異性化を受けます。ネイティブなタンパク質の構造は、加熱によって反応性および柔軟になります。
このBSA製品は、以下の特性について特異的に評価・検査されています。
  • 極めて低いプロテアーゼ量/プロテアーゼフリー
  • 極めて低い脂肪酸量/脂肪酸フリー
プロテアーゼフリーBSAは、以下のようなアプリケーションに特に有用です:
  • 酵素アッセイ
  • タンパク質を利用したアッセイ
  • 以下を含むプロテアーゼ感受性法:
a. 酵素免疫アッセイ(EIA)
b. 核酸ハイブリダイゼーション
c. ラジオイムノアッセイ(RIA)
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは以下の用途に使用されています:
  • ヒト多能性幹細胞の分化に使用される溶媒の構成要素
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)およびサンドイッチELISA
  • 胎児皮質細胞の透化処理
このA7030 BSAは、COVID-19/SARS-CoV-2サンプル分析のためのペプチドベースのELISAアッセイで、ブロッキングバッファーの成分として特異的に使用されています(Poh, C.K. et al., Nat. Commun., 11(1), 2806 (2020))。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
特徴および利点
  • 熱ショック画分
  • プロテアーゼフリー
  • 脂肪酸フリー
  • 原則的にグロブリンフリー
調製ノート
熱ショック分画によって調製されます。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7030-BULK:
A7030-5KG:
A7030-50G:
A7030-VAR:
A7030-10G:
A7030-1KG:
A7030-EW:
A7030-5G:
A7030-100G:
A7030-100UG-KC:
A7030-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xueying Zhao et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-08-03)
Diabetic nephropathy is increasingly recognized as a major contributor to kidney failure in patients with obesity and type 2 diabetes. This study was designed to identify the molecular mediators of kidney injury associated with metabolic syndrome with or without hyperglycemia.
Phosphorylated fraction of H2AX as a measurement for DNA damage in cancer cells and potential applications of a novel assay
Jiuping Ji
PLoS ONE (2017)
Fixed single-cell transcriptomic characterization of human radial glial diversity
Elliot R Thomsen
Nature Methods, 13(1), 87-93 (2016)
Human pluripotent stem cell-derived acinar/ductal organoids generate human pancreas upon orthotopic transplantation and allow disease modelling.
Hohwieler M
Gut, 66(3), 473-486 (2017)
Hiroyuki Shinto et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 270-277 (2019-06-04)
It is very important to examine carefully the potential adverse effects of engineered nanoparticles (NPs) on human health and environments. In the present study, we have investigated the impact of interfacial serum proteins on the cell membrane disruption induced by